bf5a - 응용분야/기술/제품/리소스/문의하기
촉매 연구
모든 제조 제품의 80% 이상을 처리하는 데 관여하는 촉매는 현대 산업에 있어 중요한 부분입니다. 이종 나노 입자 촉매는  특히  수소 연료 생산과 같이 많은 환경 친화적인 최신 공정에  있어  중요하며 자동차 촉매 변환기 전체에 흔히 사용됩니다. 촉매는 생산 속도를 높이고 관련 반응에 대한 온도 요구 사항을 낮추므로, 주어진 프로세스의 수행 및/또는 관심 제품의 생산에 필요한 에너지를 크게 줄여줍니다.
나노입자 촉매
 나노 입자 의 형태, 분포, 크기 및 화학적 조성은 촉매 효율성에 있어  대단히 중요합니다.    에너지 분산 X선 분광법(EDS) 이 결합된 주사투과 전자현미경(S/TEM)    은 이러한 정보를 직접 관찰하고 정량화하기 위한 귀중한 연구 도구를 제공하는 것으로 입증되었습니다.  또한 고성능  주사전자현미경 검사(SEM)  도구는 시료 손상 없이 낮은 빔 에너지 및 낮은 빔 전류 조건에서 빔에 민감한 촉매 물질의 우수한 이미지를 촬영합니다.
Thermo  Fisher Scientific  은 촉매 나노 입자 특성 분석에 이상적인 다양한 기기를 제공합니다.  ALS 는 워크플로우를 자동화하여 촉매에 대한 전체적인 개요를 제공하는 고분해능, 큰 영역 나노 입자 데이터를 생성하는 소프트웨어 도구 모음을 제공합니다.
Platinum nanoparticles and cobalt nanoparticles, used to improve catalytic efficiency, imaged with high resolution EDS
Platinum nanoparticles and cobalt nanoparticles, used to improve catalytic efficiency, imaged with high resolution EDS
Platinum nanoparticles and cobalt nanoparticles, used to improve catalytic efficiency, imaged with high resolution EDS
Platinum nanoparticles and cobalt nanoparticles, used to improve catalytic efficiency, imaged with high resolution EDS
Platinum nanoparticles and cobalt nanoparticles, used to improve catalytic efficiency, imaged with high resolution EDS
Platinum nanoparticles and cobalt nanoparticles, used to improve catalytic efficiency, imaged with high resolution EDS
Platinum nanoparticles and cobalt nanoparticles, used to improve catalytic efficiency, imaged with high resolution EDS
Platinum nanoparticles and cobalt nanoparticles, used to improve catalytic efficiency, imaged with high resolution EDS
 광촉매  프로세스 (C3N4(Co)-Pt)에 사용되는 빔에 민감한 물질의 고분해능 EDS 맵 . 이 촉매는 백금과 코발트 나노 입자의 시너지성  거동 을 사용하여 촉매 효율을 향상시킵니다.  데이터 출처  : 중국  Xi’an Jiaotong University, ShengChun Yang 교수.
리소스
주문형 웨비나: Spectra 200 S/TEM: 촉매 특성 분석을 위한 고처리량 시스템
이 웨비나에서는 TEM을 사용한 고급 촉매 특성 분석, Spectra 200 S/TEM과 같은 도구를 촉매 산업에서 사용하는 방법 및 Haldor Topsøe가 Spectra 200 S/TEM을 선택한 이유를 설명합니다.
웨비나 시청
주문형 웨비나: STEM HAA-iDPC를 사용한 정량적 구조 분석
이 웨비나에서는 촉매에서 물질의 관련성, 합성 도전 과제, 원자핵 수준에서의 특성 분석에 대해 설명합니다.
웨비나 시청
Thermo Scientific Ceta 16M Camera 에 의한 Pt-RH 나노 입자의 고분해능 TEM 이미징을 통해, 나노 입자의 결정질 격자 구조를 밝힐 수 있습니다. 시료 출처: Colorado School of Mines. B.Gorman 교수와 R.Richards 교수.
주문형 웨비나: Spectra 200 S/TEM: 촉매 특성 분석을 위한 고처리량 시스템
이 웨비나에서는 TEM을 사용한 고급 촉매 특성 분석, Spectra 200 S/TEM과 같은 도구를 촉매 산업에서 사용하는 방법 및 Haldor Topsøe가 Spectra 200 S/TEM을 선택한 이유를 설명합니다.
웨비나 시청
주문형 웨비나: STEM HAA-iDPC를 사용한 정량적 구조 분석
이 웨비나에서는 촉매에서 물질의 관련성, 합성 도전 과제, 원자핵 수준에서의 특성 분석에 대해 설명합니다.
웨비나 시청
Thermo Scientific Ceta 16M Camera 에 의한 Pt-RH 나노 입자의 고분해능 TEM 이미징을 통해, 나노 입자의 결정질 격자 구조를 밝힐 수 있습니다. 시료 출처: Colorado School of Mines. B.Gorman 교수와 R.Richards 교수.
응용분야
전자현미경을 사용한 공정 제어
전자현미경을 사용한 공정 제어
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
전자현미경을 사용한 품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
기초 재료 연구
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
Style Sheet for Komodo Tabs
기술
(S)TEM 시료 준비
DualBeam 현미경은 (S)TEM 분석을 위한 고품질의 초박막 시료의 준비를 가능하게 해줍니다. 고급 자동화 기능에 힘입어 모든 경험 수준의 사용자가 전문가 수준의 결과물을 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
3D 재료 특성 분석
물질 개발은 종종 멀티스케일 3D 특성 분석을 필요로 합니다. DualBeam 기기를 사용하여 연속 절편화와 시료의 고품질 3D 재구성 처리가 가능한 연속 SEM 이미지 생성을 나노미터 규모로 가능하게 합니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
에너지 분산 분광법
에너지분산 분광법(EDS)은 전자 현미경 이미지를 통해 상세한 원소 정보를 수집하고 EM 관찰을 위한 중요한 조성 정보를 제공합니다. EDS를 사용하면 신속하고 종합적인 표면 스캔부터 개별 원자에 이르는 화학적 조성을 측정할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
ChemiSEM
실시간 정량과 함께 실시간 EDS(에너지 분산 X선 분광법)를 사용하는 ChemiSEM 기술은 SEM 이미징을 컬러 기술로 변환합니다. 이제 어느 사용자든 원소 데이터를 지속적으로 획득하여 그 어느 때보다 완전한 정보를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
HRSTEM 및 HRTEM을 사용한 이미지 생성
투과 전자 현미경법은 나노 입자 및 나노 물질의 구조적 특성을 분석하는 데 있어 매우 중요합니다. 고분해능 STEM과 TEM을 사용하면 화학적 조성에 대한 정보와 함께 원자 분해능 데이터를 사용할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
차동 위상 콘트라스트 이미지 생성
오늘날의 전자 연구는 전기 및 자기 성질에 대한 나노단위 분석에 기초하고 있습니다. 차동 위상 대비 STEM(DPC-STEM)은 시료 내 자기장의 강도 및 분포를 영상화하고 자기 영역 구조를 표시할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
고온 시료 이미징
실제 조건에서의 물질 연구는 종종 고온 작업과 관련됩니다. 주사 전자 현미경 또는 DualBeam 도구를 사용하여 물질의 재결정화, 용융, 변형 또는 열 존재 시 반응과 같은 물질의 작용을 현장 연구할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
환경 SEM(ESEM)
환경 SEM을 통해 원래 상태로 재료의 이미지를 생성할 수 있습니다. 이 제품은 젖었거나 오염되었거나 반응성이거나 가스를 발생하거나 혹은 진공 조건에 사용할 수 없는 시료를 검사 및 분석해야 할 필요가 있는 학술 및 산업 분야 연구자들에게 적합합니다.
자세히 알아보기 ›
전자 에너지 손실 분광법
재료 과학 연구는 다양한 분석 응용 분야에서 고분해능 EELS를 활용합니다. 여기에는 높은 처리량, 높은 신호 대 잡음비 원소 맵핑, 산화 상태 프로빙(probing) 및 표면 포논(phonon)도 포함됩니다.
자세히 알아보기 ›
단면 절단
단면 절단은 표면 하부 정보를 파악하여 추가적으로 유용한 정보를 제공해 줍니다. DualBeam 기기는 고품질 단면 절단 작업에 있어 탁월한 집속 이온 빔 컬럼을 제공해 줍니다. 자동화를 통해 시료의 무인 고처리량 처리가 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
현장(In Situ) 실험
재결정화, 미립자 성장, 가열, 냉각 및 습윤 과정에서의 위상 변이와 같은 동적 처리의 기본 원리를 이해하는 데 있어서 전자 현미경 검사를 통한 미세 구조 변화에 대한 직접적인 실시간 관찰은 필수적입니다.
자세히 알아보기 ›
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
SIMS
집속 이온 빔 주사전자현미경법(FIB-SEM) 도구를 위한 TOF-SIMS(비행시간형 2차 이온 질량 분석법) 검출기는, 낮은 농도에서도 주기율표에 있는 모든 원소의 고분해능 특성 분석을 가능하게 합니다.
자세히 알아보기 ›
멀티스케일 분석
새로운 물질은 보다 큰 시료 맥락을 유지하면서 더 높은 분해능으로 분석해야 합니다. 멀티스케일 분석을 사용하면 X선 microCT, DualBeam, 레이저 PFIB, SEM, TEM 등의 다양한 영상 도구 및 영상 기법의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
X선 광전자 분광법
X선 광전자 분광법(XPS)은 원소 조성은 물론 물질의 상부 10nm의 화학적 및 전자적 상태를 제공하는 표면 분석이 가능합니다. XPS 분석은 깊이 프로파일링을 통해 층들의 조성에 관한 유용한 정보를 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
자동화 입자 워크플로우
APW(Automated NanoParticle Workflow)는 나노입자 분석을 위한 투과전자현미경 워크플로우로, 나노 단위에서 대면적, 고분해능 이미징 및 데이터 획득을 즉석으로 처리할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
(S)TEM 시료 준비
DualBeam 현미경은 (S)TEM 분석을 위한 고품질의 초박막 시료의 준비를 가능하게 해줍니다. 고급 자동화 기능에 힘입어 모든 경험 수준의 사용자가 전문가 수준의 결과물을 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
3D 재료 특성 분석
물질 개발은 종종 멀티스케일 3D 특성 분석을 필요로 합니다. DualBeam 기기를 사용하여 연속 절편화와 시료의 고품질 3D 재구성 처리가 가능한 연속 SEM 이미지 생성을 나노미터 규모로 가능하게 합니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
에너지 분산 분광법
에너지분산 분광법(EDS)은 전자 현미경 이미지를 통해 상세한 원소 정보를 수집하고 EM 관찰을 위한 중요한 조성 정보를 제공합니다. EDS를 사용하면 신속하고 종합적인 표면 스캔부터 개별 원자에 이르는 화학적 조성을 측정할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
ChemiSEM
실시간 정량과 함께 실시간 EDS(에너지 분산 X선 분광법)를 사용하는 ChemiSEM 기술은 SEM 이미징을 컬러 기술로 변환합니다. 이제 어느 사용자든 원소 데이터를 지속적으로 획득하여 그 어느 때보다 완전한 정보를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
HRSTEM 및 HRTEM을 사용한 이미지 생성
투과 전자 현미경법은 나노 입자 및 나노 물질의 구조적 특성을 분석하는 데 있어 매우 중요합니다. 고분해능 STEM과 TEM을 사용하면 화학적 조성에 대한 정보와 함께 원자 분해능 데이터를 사용할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
차동 위상 콘트라스트 이미지 생성
오늘날의 전자 연구는 전기 및 자기 성질에 대한 나노단위 분석에 기초하고 있습니다. 차동 위상 대비 STEM(DPC-STEM)은 시료 내 자기장의 강도 및 분포를 영상화하고 자기 영역 구조를 표시할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
고온 시료 이미징
실제 조건에서의 물질 연구는 종종 고온 작업과 관련됩니다. 주사 전자 현미경 또는 DualBeam 도구를 사용하여 물질의 재결정화, 용융, 변형 또는 열 존재 시 반응과 같은 물질의 작용을 현장 연구할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
환경 SEM(ESEM)
환경 SEM을 통해 원래 상태로 재료의 이미지를 생성할 수 있습니다. 이 제품은 젖었거나 오염되었거나 반응성이거나 가스를 발생하거나 혹은 진공 조건에 사용할 수 없는 시료를 검사 및 분석해야 할 필요가 있는 학술 및 산업 분야 연구자들에게 적합합니다.
자세히 알아보기 ›
전자 에너지 손실 분광법
재료 과학 연구는 다양한 분석 응용 분야에서 고분해능 EELS를 활용합니다. 여기에는 높은 처리량, 높은 신호 대 잡음비 원소 맵핑, 산화 상태 프로빙(probing) 및 표면 포논(phonon)도 포함됩니다.
자세히 알아보기 ›
단면 절단
단면 절단은 표면 하부 정보를 파악하여 추가적으로 유용한 정보를 제공해 줍니다. DualBeam 기기는 고품질 단면 절단 작업에 있어 탁월한 집속 이온 빔 컬럼을 제공해 줍니다. 자동화를 통해 시료의 무인 고처리량 처리가 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
현장(In Situ) 실험
재결정화, 미립자 성장, 가열, 냉각 및 습윤 과정에서의 위상 변이와 같은 동적 처리의 기본 원리를 이해하는 데 있어서 전자 현미경 검사를 통한 미세 구조 변화에 대한 직접적인 실시간 관찰은 필수적입니다.
자세히 알아보기 ›
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
SIMS
집속 이온 빔 주사전자현미경법(FIB-SEM) 도구를 위한 TOF-SIMS(비행시간형 2차 이온 질량 분석법) 검출기는, 낮은 농도에서도 주기율표에 있는 모든 원소의 고분해능 특성 분석을 가능하게 합니다.
자세히 알아보기 ›
멀티스케일 분석
새로운 물질은 보다 큰 시료 맥락을 유지하면서 더 높은 분해능으로 분석해야 합니다. 멀티스케일 분석을 사용하면 X선 microCT, DualBeam, 레이저 PFIB, SEM, TEM 등의 다양한 영상 도구 및 영상 기법의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
X선 광전자 분광법
X선 광전자 분광법(XPS)은 원소 조성은 물론 물질의 상부 10nm의 화학적 및 전자적 상태를 제공하는 표면 분석이 가능합니다. XPS 분석은 깊이 프로파일링을 통해 층들의 조성에 관한 유용한 정보를 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
자동화 입자 워크플로우
APW(Automated NanoParticle Workflow)는 나노입자 분석을 위한 투과전자현미경 워크플로우로, 나노 단위에서 대면적, 고분해능 이미징 및 데이터 획득을 즉석으로 처리할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
제품
기기 카드 원본 스타일시트
Spectra 300
  • 원자 수준의 최고 분해능으로 구조적, 화학적 정보 제공
  • 30 ~ 300kV의 유연하고 높은 전압 범위
  • 3 렌즈 콘덴서 시스템
Spectra 200
  • 30 ~ 200kV 가속 전압에서 고분해능 및 콘트라스트 이미지 생성
  • 5.4mm의 wide-gap pole piece 설계에 의한 대칭적 S-TWIN/X-TWIN 대물 렌즈
  • 60kV ~ 200kV에서 Angstrom 미만의 STEM 이미징 분해능
Talos L120C TEM
  • 안정성 향상
  • 4K × 4K Ceta CMOS 카메라
  • 25 ~ 650kX의 TEM 확대 범위
  • 유연한 EDS 분석에 의한 화학적 정보 제공
Talos F200C TEM
  • 유연한 EDS 분석에 의한 화학적 정보 제공
  • 고대비, 고품질 TEM 및 STEM 이미징
  • Ceta 16Mpixel CMOS 카메라에 의한 넓은 관측시야와 높은 판독 속도 구현
Talos F200i TEM
  • 고품질 S/TEM 이미지 및 정확한 EDS
  • 이중 EDS 기술과 함께 사용 가능
  • 최상의 전방위적인 현장(in situ) 기능
  • 고속으로 대형 관측시야 이미징
Talos F200S TEM
  • 정확한 화학적 조성 데이터
  • 동적 현미경법을 위한 고성능 이미징과 정확한 조성 분석
  • 신속하고 용이한 다중 모드 데이터 획득 및 분석을 위한 Velox 소프트웨어 기능
Talos F200X TEM
  • STEM 세포 이미징과 화학적 분석에서 높은 분해능/처리량
  • 동적 실험을 위해, 현장(in situ) 시료 홀더 추가
  • 신속하고 용이한 다중 모드 데이터 획득 및 분석을 위한 Velox 소프트웨어 기능
Helios Hydra DualBeam
  • 가장 광범위한 물질에 대한 최적화된 PFIB 처리를 위한 고속 전환가능한 4개의 이온 종(XE, AR, O, N)
  • Ga 없이 TEM 시료 준비
  • 초고분해능 SEM 이미징
Helios 5 PFIB DualBeam
  • 갈륨 없이 STEM 및 TEM 시료 준비
  • 다중 모드 표면 하부 및 3D 정보
  • 차세대 2.5 μA 제논 플라즈마 FIB 컬럼
Helios 5 DualBeam
  • 완전 자동 고품질 초박형 TEM 시료 준비
  • 높은 처리량의 고분해능 표면 및 3D 특성 분석
  • 고속 나노 프로토타입 제작 기능
Verios 5 XHR SEM
  • 1keV ~ 30keV의 전체 에너지 범위에 걸친 나노미터 미만 분해능을 위한 모노크로메이트 SEM
  • 최저 20eV까지 빔 랜딩 에너지에 쉽게 접근 가능
  • 표준으로 제공되는 피에조(piezo) 스테이지에 의한 뛰어난 안정성
Quattro ESEM
  • 고유한 환경 기능(ESEM)을 갖춘 다기능성 고분해능 FEG SEM
  • 모든 조작 모드에서 동시 SE 및 BSE 이미징을 통한 모든 시료의 모든 정보 관찰
Apreo 2 SEM
  • 전방위적인 나노미터 미만 분해능을 위한 고성능 SEM
  • 민감하고 TV 속도 물질 대비를 위한 In-column T1 후방산란 검출기
  • 긴 작동 거리에서(10mm)에서 뛰어난 성능
PRISMA E SEM
  • 탁월한 이미지 품질의 초보 수준 SEM
  • 여러 시료를 신속하고 쉽게 로딩 및 탐색
  • 전용 진공 모드를 통해 광범위한 물질 사용 가능
VolumeScope 2 SEM
  • 큰 부피로부터 등방성(isotropic) 3D 데이터
  • 고진공 및 저진공 모드에서 고대비와 고분해능
  • 일반 SEM 사용과 연속 블록-페이스 이미징 간의 간단한 전환
Phenom ProX G6 데스크탑 SEM
  • EDS 통합 검출기를 갖춘 고성능 데스크탑 SEM
  • 분해능 <6nm(SE) 및 <8nm(BSE), 최대 350,000x 확대
  • SE 검출기 옵션
Phenom XL G2 데스크탑 SEM
  • 대형 시료(100x100mm)에 적합하며 자동화에 이상적
  • <10nm 분해능 및 최대 200,000x 확대, 4.8kV에서 최대 20kV의 가속 전압
  • 완전 통합형 EDS 및 BSE 검출기 옵션
Phenom Pharos G2 Desktop FEG-SEM
  • 1 - 20 kV 가속 전압 범위의 FEG 소스
  • <2.0 nm (SE) 및 3.0 nm (BSE) 분해능 @ 20 kV
  • 완전 통합형 EDS 및 SE 검출기 옵션
Phenom Pro G6 데스크탑 SEM
  • 고성능 데스크탑 SEM
  • 분해능 <6nm(SE) 및 <8nm(BSE), 최대 350,000x 확대
  • SE 검출기 옵션
Phenom Pure G6 데스크탑 SEM
  • 입문 수준 데스크탑 SEM
  • 분해능 <15nm, 최대 175,000x 확대
  • 수명이 긴 CeB6 소스
Nexsa G2 XPS
  • 미세 초점 X-선 소스
  • 독자적인 다중기법 옵션
  • 단일 원자 & 클러스터 이온 깊이 프로파일링을 위한 듀얼 모드 이온 소스
K-Alpha XPS
  • 고분해능 XPS
  • 빠르고 효율적이며 자동화된 워크플로우
  • 깊이 프로파일링을 위한 이온 소스
ESCALAB Xi+ XPS
  • 높은 스펙트럼 분해능
  • 다중 기법 표면 분석
  • 광범위한 시료 준비 및 확장 옵션
Auto Slice and View 4.0 소프트웨어
  • DualBeam을 위한 자동 연속 절편
  • 다중 모드 데이터 수집(SEM, EDS, EBSD)
  • 즉각적인 편집 기능
  • 모서리 기반 절단 배치
Avizo 소프트웨어
재료 과학
  • 다중 데이터/다중 뷰, 다중 채널, 타임 시리즈, 대량 데이터 지원
  • 고급 다중 모드 2D/3D 자동 등록
  • 아티팩트(artifact) 감소 알고리즘
Inspect 3D 소프트웨어
  • 교차-상관관계를 위한 이미지 처리 도구 및 필터
  • 이미지 정렬을 위한 형상 추적
  • 반복 투영 비교를 위한 대수적 재구성 기술
Maps 소프트웨어
  • 넓은 영역에서 고분해능 이미지 획득
  • 관심 영역을 쉽게 발견
  • 자동 이미지 획득 절차
  • 소스가 다른 데이터의 상관관계화
PoroMetric
  • 면적, 종횡비, 중심 축 및 보조 축과 같은 기공 특성 상관관계
  • 데스크탑 SEM에서 직접적인 영상 획득
  • 고품질 영상에 의한 통계 데이터
ParticleMetric
  • 온라인 및 오프라인 분석을 위한 ProSuite의 통합 소프트웨어
  • 지름, 원형, 종횡비, 돌출과 같은 입자 특성 상관관계
  • 자동 이미지 맵핑을 통한 이미지 데이터 세트 생성
원소 맵핑
  • 시료 또는 선택한 라인 내의 원소 분포에 대한 신속하고 신뢰할 수 있는 정보
  • 결과의 용이한 내보내기 및 보고
3D 재구성
  • 직관적인 사용자 인터페이스, 최대 채택 능력
  • 직관적이고 완전 자동화된 사용자 인터페이스
  • '명암에 의한 형상' 기술에 기초하고 있으며, 스테이지 기울기 불필요
FiberMetric
  • 자동 측정을 통한 시간 절약
  • 모든 통계 데이터의 빠르고 자동화된 수집
  • 타의 추종을 불허하는 정확도로 마이크로 및 나노 섬유를 확인 및 측정
μHeater
  • 현장(}in situ) 고분해능 이미징을 위한 초고속 가열 솔루션
  • 완전 통합형
  • 최대 1200°C의 온도
표준 시료 홀더
  • 소형 스테이지로 최대 100mm x 100mm의 시료 분석 가능
  • 3개 유형의 수지 또는 금속 마운트 인서트를 사용하여 확장 가능
  • Phenom 데스크탑 SEM과 함께 사용
유센트릭(eucentric) 시료 홀더
  • 데스크탑 SEM 상의 유센트릭(eucentric) 경사 및 컴퓨센트릭(compucentric) 회전
  • 시료 로딩 시간 < 1분의 신속한 이미지 생성
  • 실시간 3D 시료 시각화 모듈
인장 시료 홀더
  • 배치(batch) 품질 측정
  • 제조 일관성 측정
  • 설계 프로세스 지원
em-h2-헤더 등급으로 H2를 p로 변경하기 위한 스타일 시트
문의하기
Style Sheet for Support and Service footer
Style Sheet for Fonts
Style Sheet for Cards
재료 과학을 위한 전자 현미경
서비스
최적의 시스템 성능을 보장하기 위해 세계 수준의 현장 서비스 전문가 네트워크, 기술 지원 및 인증된 예비 부품을 제공해드립니다.