介绍
本产品适用于从人骨髓、外周血或脐带血中的单核细胞 (MNC) 中阳性磁性分离 CD34+ 细胞。第一步,利用 Dynabeads® 捕获 CD34+ 细胞并使用 Dynal® 磁铁进行分离。第二步,从细胞中去除微珠
下游应用
分离的细胞不含微珠和抗体,表型未发生改变,适合任何下游应用,包括流式细胞分析、功能研究和细胞培养。有关推荐产品和方案,请访问免疫学研究指南。 
材料描述
提供的材料
Dynabeads® CD34 是均匀的超顺磁性聚合物微珠(直径 4.5 μm),包被了对主要在人造血祖细胞和内皮祖细胞上表达的 CD34 膜抗原具有特异性的单克隆一抗。Dynabeads® CD34 以含有 0.1% BSA 和 0.02% NaN3 的 PBS 的形式提供。DETACHaBEAD CD34 是一种多克隆抗 Fab 抗体,对 Dynabeads® CD34 上的 CD34 抗体具有特异性。
所需的其他材料
不包含但执行整个方案需要的材料:
备注
:
  • BSA 可用人血清白蛋白 (HSA) 或 FCS 代替。
  • 抗凝剂:0.6% 柠檬酸盐或 2 mM EDTA。
方案
本方案描述了从起始浓度为 4 x 10 7 - 1 x 10 8 个 MNC/mL 的 1 mL MNC 中分离 CD34 + 细胞的步骤。使用 4 x 10 7 (100 μL) Dynabeads® CD34;如要增加细胞数量,请相应调整体积。
Dynabeads® 洗涤程序
使用前,应先洗涤 Dynabeads®。
  1. 在小瓶中重悬 Dynabeads®。
  2. 将所需体积的 Dynabeads® 转移至试管中。
  3. 加入相同体积或至少 1 mL 的缓冲液并混合。
  4. 将试管放入磁铁1分钟并丢弃上清液。
  5. 从磁铁中取出试管,在体积与 Dynabeads® 初始体积(第2步)相同的缓冲液中重悬洗过的 Dynabeads®。
样本制备
按照正常程序制备 MNC 悬液。务必使用新鲜样本。处理脐带血或骨髓样本时,建议进行 DNase 处理:有关样本制备的详细信息,请访问 www.invitrogen.com/cellisolation 并点击我们的快速链接。
细胞分离的关键步骤
  • 使用可以倾斜和旋转试管的混合器,确保 Dynabeads® 不会沉淀在管底。
  • 孵育 Dynabeads® 和细胞时,孵育温度必须介于 2-8°C 之间,以减少吞噬活性和其他代谢过程。
  • 不建议使用含 Ca2+ 或 Mg2+ 的 PBS,除非 DNase 处理时需要使用。
分离程序
  1. 使用窄口移液器充分重悬制备好的细胞样本。
  2. 向制备的样本中加入 100 μL Dynabeads® 并旋晃 2-3 秒。
  3. 在 2-8°C 下孵育30分钟,同时轻轻倾斜和旋转试管。
  4. 向试管中注入低温缓冲液直至达到磁铁的高度(或至少 1 mL),然后重悬细胞-微珠复合物。
  5. 将试管放入磁铁2分钟并丢弃上清液。
  6. 通过旋晃或吹打在 2 mL 缓冲液中重悬微珠结合细胞。在磁铁上分离1分钟。
  7. 重复第6步两次。
  8. 在 100 μL 缓冲液中重悬微珠结合细胞。
  9. 分离程序
    对于分离程序,可在室温下保存试管和缓冲液。
  10. 添加 100 μL DETACHaBEAD。(切勿使用少于 100 μL 的 DETACHaBEAD。)
    在室温下孵育45分钟,同时倾斜和旋转试管。(注:使样本留在管底)。
  11. 加入 2 mL 缓冲液并旋晃 2-3 秒,以加快微珠与细胞的分离。
  12. 将试管放入磁铁2分钟。
  13. 将含有已释放细胞的上清液转移到新试管中。要获得剩余细胞,在 500 μL 缓冲液中洗涤微珠3次,然后合并上清液。
  14. 在 10 mL 缓冲液中重悬细胞,借此彻底洗涤细胞。以 400 x g 的速度离心10分钟以去除过量的 DETACHaBEAD。
  15. 在缓冲液或培养基中重悬细胞。
  16. 分离的细胞是纯净的活细胞,表面没有结合抗体,可用于任何下游应用。
基本信息
Invitrogen Dynal® AS 符合质量体系标准 ISO 9001:2000 和 ISO 13485:2003。
储存/稳定性
如在未开封的情况下储存于 2-8°C 下,在标签上注明的失效日期前,本产品可一直保持稳定。请在 2-8°C 下储存已开封的小瓶并避免细菌污染。在储存期间和所有操作步骤中,始终让 Dynabeads® 处于悬浮液中,因为干燥会导致性能降低。使用前,请充分重悬。
警告和限制
本产品仅用于研究目的。除非另有说明,否则不得用于任何动物或人的治疗或诊断。请遵循适当的实验室指南。本产品含有 0.02% 叠氮化钠(作为防腐剂,具有细胞毒性)。
不要用嘴吹打!
叠氮化钠可与铅和铜管发生反应,形成极易爆炸的金属叠氮化物。通过管道排放进行处置时,请用大量水冲洗,以防止叠氮化物积聚。分析证书 (CoA) 可应要求提供。材料安全数据表 (MSDS) 可在 获得。
参考文献
 PBMC:
  1. Mändle T et al.(2005) Infection of human CD34+ progenitor cells with Bartonella henselae results in intraerythrocytic presence of B henselae.Blood 106(4): 1215-1222.
  2. Ouriaghli FE et al.(2003) Clonal dominance of chronic myelogenous leukemia is associated with diminished sensitivity to the antiproliferative effects of neutrophil elastase.Blood 102(10): 3786-3792.
  3. Spencer A et al.(2001) Enumeration of bone marrow ‘homing’ haemopoietic stem cells from
  4. G-CSF-mobilised normal donors and influence on engraftment following allogeneic transplantation.Bone Marrow Transplantation 28: 1019–1022.
脐带血:
  1. Tanaka N et al.(2004) Constitutive Expression and Involvement of
  2. Cyclooxygenase-2 in Human Megakaryocytopoiesis.Arterioscler.Thromb.Vasc.Biol.24: 607-612.
  3. Tsutsuda-Asano A et al.(2000) Transduction of fibroblasts and CD34+ progenitors using a selectable retroviral vector containing cDNAs encoding arylsulfatase A and CD24.J. Hum.Genet.45:18-23.
  4. Huard B et al.(2004) BAFF production by antigen-presenting cells provides T cell co-stimulation.Internat Immunol.3:467-475.
  5. Shima Y et al.(2006) L-arginine import via cationic amino acid transporter CAT1 is essential for both differentiation and proliferation of erythrocytes.Blood.107:1352-1356.
  6. Gudmundsson KO et al.(2007) Gene-expression analysis of hematopoietic progenitor cells identifies Dlg7 as a potential stem-cell gene.Stem Cells.Doi:10.1634/stemcells.2005-0479.
骨髓 (BM):
  1. Zannettino ACW et al.(2003) Novel mesenchymal and haematopoietic cell isoforms of the SHP-2 docking receptor, PZR: identification, molecular cloning and effects on cell migration.Biochem.J. 370:537-549.
  2. Hirohata S et al.(2002) Bone marrow CD34 progenitor cells stimulated with stem cell factor and GM-CSF have the capacity to activate IgD B cells through direct cellular interaction.Journal of Leukocyte Biology 71:987-995.
  3. Myklebust JH et al.(2000) Protein kinase C-aisoform is involved in erythropoietin-induced erythroid differentiation of CD34+ progenitor cells from human bone marrow.Blood, 95(2):510-518.
  4. Nakamura T et al.(2006) A novel nonpeptidyl human c-Mp1 activator stimulates human megakaryopoiesis and thrombopoiesis.Blood.107: 4300-4307.
  5. Døsen G et al.(2006) Wnt expression and canonical Wnt signaling in human bone marrow lymphopoiesis.BMC Immunol.Biomedcentral. com/1471-2172/7/13.
  6. Goselink HM et al.(2006) Cytokine-Dependent Proliferation of Human CD34+ Progenitor Cells in the Absence of Serum is Suppressed by Their Progeny’s Production of Serine Proteases.Stem Cells.24:299-306.
内皮细胞分离:
  1. Aasheim H-C et al.(2005) Ephrin-A1 binding to CD4+ T lymphocytes stimulates migration and induces tyrosine phosphorylation of PYK2.Blood.105:2869-2876.
  2. Pellet C et al.(2006) Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesvirus Viremia is Associated with the Progression of Classic and Endemic Kaposi’s Sarcoma.J Invest Dermat.126:621-627.
113.01D.indd   版本003     2007年5月5日
仅供科研使用,不可用于诊断目的。