介绍
产品说明
本产品适用于阳性磁性分离人外周血单核细胞 (PBMC) 中的 CD4+ T 细胞。第一步,加入 FlowComp 人 CD4 抗体(抗人 CD4 的小鼠 IgG1 抗体),它将结合靶细胞。第二步,使用 Dynabeads 捕获已结合特异性抗体的 CD4+ T 细胞。第三步也是最后一步,Dynabeads 释放细胞。
下游应用
分离的细胞不含微珠,可以直接用于任何下游应用(包括流式细胞分析)。在 Dynabeads® 人 T 活化剂 CD3/CD28(货号 111.31D/111.32D/61D)的作用下,细胞可以轻松增殖,这可通过掺入 EdU(例如 Click-IT™-EdU,货号 A10202)或用 CFSE 检测试剂盒(Invitrogen 货号 C34554)进行测定。有关推荐产品和方案,请访问:免疫学研究指南。
所需的其他材料
  • 分离缓冲液:添加了 0.1% BSA 和 2mM EDTA 且不含 Ca2+ 和 Mg2+ 的磷酸盐缓冲盐水 (PBS)(例如 Invitrogen Gibco 货号14190)。BSA 可用人血清白蛋白 (HSA) 或 2% FBS/FCS 代替。
  • 兼具倾斜和旋转功能的混合器。
  • Dynal 磁铁:有关磁铁建议,请参阅 Dynabeads® mRNA 纯化试剂盒(从总 RNA 制备液中纯化 mRNA)。
  • 可选:流式细胞分析抗体试剂。Invitrogen 建议使用抗-CD3-Alexa Fluor 488(Invitrogen 货号 MHCD0320)和抗-CD4-PE(Invitrogen 货号 MHCD0404)作为荧光一抗,以便在分离后进行流式细胞染色。有关推荐产品和方案,请参见免疫学研究指南。 
  • 可选:对于活力分析,建议使用 SYTOX® Red(Invitrogen 货号 S34859)。
重要提示
  • 使用可以倾斜和旋转试管的混合器,确保 Dynabeads 不会沉淀在试管中。
  • 使用前,在小瓶中小心地重悬 Dynabeads,即旋晃 >30 秒或倾斜并旋转5分钟。
  • 本产品不可与 Dynal® MPC™ -1(Invitrogen mDynal 货号 120.01D)配合使用。
  • 移液时,避免出现气泡。
  • 移液体积和孵育时间不得低于建议值。
  • 让所有缓冲液保持低温。
返回顶部
方案
  • 每 mL 人血约含有 1 x 106 个 T 细胞,其中约有 70% 的 T 细胞会强烈表达 CD4 抗原。
  • 本方案描述了在无表达 CD4 的单核细胞污染的情况下,使用 Dynabeads® FlowComp™ 人 CD4 从 5 x 107 个 PMBC 中磁性捕获和分离 CD4+ T 细胞的步骤。 处理更多细胞时,请相应增加所有试剂体积和总体积。
制备
  • 按标准程序分离抗凝外周血或富含白细胞的血沉棕黄层中的 PBMC。(有关更多信息,请参阅“技术建议”部分)。
  • 用分离缓冲液制备浓度为 1 x 108 个细胞/mL 的单细胞悬液。
  • 每 5 x 107 个细胞制备约 10 mL 分离缓冲液。
分离程序
室温 (RT) 下的所有孵育也可以在 2-8°C 下进行
  1. 从上述悬液中取 500 μL(5 x 107 个细胞),重悬并加入 25 μL FlowComp 人 CD4 抗体。 
  2. 混合均匀并在 2-8°C 下孵育10分钟。
  3. 加入 2 mL分离缓冲液以洗涤细胞,然后以 350 x g 的速度离心8分钟。
  4. 去除并丢弃上清液。
  5. 向细胞团块中加入 1 mL 分离缓冲液并重悬。
  6. 加入 75 μL 重悬后的 FlowComp Dynabeads 并混合均匀。
  7. 在室温下,以滚动、倾斜的方式孵育15分钟
  8. 将试管放在磁铁上至少1分钟。小心地去除并丢弃上清液。
  9. 从磁铁中取出试管。加入至少 1 mL分离缓冲液,并通过轻轻吹打5次来重悬微珠结合细胞。
  10. 将试管放在磁铁上至少1分钟。小心地去除并丢弃上清液。
  11. 从磁铁中取出试管并在 1 mL Flowcomp 释放缓冲液中小心地重悬微珠结合细胞。
  12. 在室温下,以滚动、倾斜的方式孵育15分钟
  13. 吹打10次以混匀细胞,然后将试管放入磁铁1分钟。
  14. 将含有无微珠细胞的上清液转移到新试管中,再将该试管放在磁铁上1分钟以去除残留的微珠。
  15. 将含有无微珠细胞的上清液转移到新试管中。
  16. 加入 2 mL 分离缓冲液,然后以 350 x g 的速度离心8分钟。
  17. 丢弃上清液并在首选培养基中重悬细胞团块。
  18. 在 2-8°C 下保存细胞,直至进一步用于下游应用。
技术建议
一般疑难解答
  • 为避免在流式染色过程中非特异性标记细胞,我们建议在荧光一抗染色前先使用丙种球蛋白。
  • 要获得更高的纯度,请重复洗涤步骤一次或将微珠结合细胞转移到新试管中,然后再加入 FlowComp™ 释放缓冲液
从血沉棕黄层制备 PBMC
这种方法得到的血小板数量较低,因此建议与 Dynabeads FlowComp™ 产品配合使用。
  • 在 18-25°C 下,使用含 0.1% BSA + 0.6% 柠檬酸钠或 2 mM EDTA 的 PBS 将 10-18 mL 血沉棕黄层稀释至总体积为 35 mL。
  • 在 15 mL Lymphoprep™ 上添加稀释后的血沉棕黄层。
  • 在 20°C 下,以 160 × g 的速度离心20分钟。在不使用制动器的情况下让其减速。
  • 移除 20 mL 上清液以去除血小板。
  • 在 20°C 下,以 350 × g 的速度离心20分钟。在不使用制动器的情况下让其减速。
  • 从血浆/Lymphoprep™ 分界面回收 PBMC 并将细胞转移至 50 mL 试管中。
  • 在 2-8°C 下,使用含 0.1% BSA 的 PBS 通过以 400 × g 的速度离心8分钟的方式洗涤 PBMC 一次。
  • 在 2-8°C 下,使用含 0.1% BSA 的 PBS 通过以 225 x g 的速度离心8分钟的方式再洗涤 PBMC 一次,然后以 1 x 108 个 PBMC/mL 的浓度在含 0.1% BSA 的 PBS 中重悬细胞。
如果起始样本并非血沉棕黄层,请访问 www.invitrogen.com/cellisolation,了解推荐的 PMBC 制备程序。本网站提供最新版包装说明书/使用说明书。
113.61D_71D   版本003     2009年5月5日
仅供科研使用,不可用于诊断目的。