介绍
本产品适用于阳性磁性分离淋巴器官中的 CD8+ T 细胞。提供的方案描述了从 5x107 个细胞中磁性标记和分离细胞的步骤。第一步,FlowComp™ 小鼠 CD8 抗体(抗小鼠 CD8 的大鼠 IgG2a 抗体)与靶细胞结合。第二步,使用 Dynabeads 捕获已结合特异性抗体的 CD8+ T 细胞。最后一步,从细胞中去除微珠。
下游应用
分离的细胞可直接用于任何下游应用,如流式细胞分析。请参阅推荐产品和方案。
其他要求
  • 分离缓冲液:添加了 0.1% BSA 和 2mM EDTA 且不含 Ca2+ 和 Mg2+ 的磷酸盐缓冲盐水 (PBS),货号 14190-094(有关更多信息,请参阅技术支持)。
  • 兼具倾斜和旋转功能的混合器。
  • 磁铁(DynaMag 或 Dynal MPC)
  • 推荐的流式细胞分析抗体试剂 CD3-Alexa Fluor 488(货号 HM3420);CD8a-PE(货号 MCD0804)。
  • 关于活力评估,推荐产品为 SYTOX Red(货号 S34859)。
重要提示
  • 使用可以倾斜和旋转试管的混合器,确保 Dynabeads 不会沉淀在管底。
  • 本产品不可与磁铁 Dynal MPC-1 配合使用。
  • 切勿使用少于推荐体积的 Dynabeads。
  • 请小心遵循推荐的移液体积和孵育时间。
  • 移液时,避免出现气泡。
  • 如要在分离后进行流式细胞染色,建议使用 Caltag 克隆体 5H10 作为荧光一抗。避免使用对大鼠抗体具有特异性的二抗进行流式细胞分析染色。
  • 请勿将本试剂盒与您自己的生物素化抗体结合使用。
方案
大约 30-35% 的小鼠脾细胞为 T 细胞,其中约有 30% 的 T 细胞会强烈表达 CD8 抗原。本试剂盒可分离高纯度 CD8+ T 细胞。本方案描述了使用 Dynabeads FlowComp 小鼠 CD8 从 5x107 个小鼠淋巴细胞中磁性标记和分离 CD8+ T 细胞的步骤。 
制备
  • 从淋巴器官(如淋巴结或脾脏)制备单细胞悬液。
  • 每 5x107 个细胞制备约 10 mL 分离缓冲液。
分离程序
当处理的细胞少于 5x107 个时,请使用以下所示的体积。处理更多细胞时,请相应增加所有试剂体积和总体积。
  • 在 500 μL 分离缓冲液中重悬 5x107 个细胞并加入 25 μL FlowComp 小鼠 CD8 抗体。
  • 混合均匀并在 2-8°C 下孵育10分钟。*** 
  • 加入 2 mL 低温分离缓冲液来洗涤细胞,然后以 350 x g 的速度离心8分钟。
  • 去除并丢弃上清液。
  • 向细胞团块中加入 1 mL 低温分离缓冲液并重悬。
  • 加入 75 μL 重悬后的 FlowComp Dynabeads 并混合均匀。
  • 在 2-8°C 下,以滚动、倾斜的方式孵育15分钟。***  
  • 将试管放入磁铁至少1分钟。小心去除并丢弃上清液。
  • 从磁铁中取出试管。加入至少 1 mL 低温分离缓冲液,并通过轻轻吹打5次来重悬微珠结合细胞。
  • 将试管放入磁铁至少1分钟。小心去除并丢弃上清液。
  • 从磁铁中取出试管并在 1 mL FlowComp 释放缓冲液中小心地重悬微珠结合细胞。
  • 在室温下,以滚动、倾斜的方式孵育10分钟。***  
  • 轻轻吹打5次以混匀细胞,然后将试管放入磁铁1分钟。
  • 将含有无微珠细胞的上清液转移到新试管中,再将该试管放入磁铁1分钟以去除残留的所有微珠。
  • 将含有无微珠细胞的上清液转移到新试管中。
  • 加入 2 mL 分离缓冲液,然后以 350 x g 的速度离心8分钟。
  • 丢弃上清液并在首选细胞培养基中重悬细胞团块。在 2-8°C 下保存细胞,直至进一步用于下游应用。
***孵育时间
更多技术建议。如要在分离后进行流式细胞染色,建议使用 Caltag 克隆体 5H10 作为荧光一抗。
返回顶部
114.62D.indd     版本003   2008年8月10日
仅供科研使用,不可用于诊断目的。