介绍
直接分离或去除脾脏或淋巴结细胞悬液中的小鼠 CD4+ T 细胞。Dynabeads 可用 DETACHaBEAD(未提供,单独出售,货号 124.06D)进行分离。分离的细胞不含微珠和抗体,表型未发生改变,适合任何下游应用,包括流式细胞分析、功能研究和扩增。
分离原理
Dynabeads 与试管中的细胞样本混合。Dynabeads 将在短暂的孵育过程中结合靶细胞,然后用磁铁分离微珠结合细胞。
  • 去除 – 丢弃微珠结合细胞并将剩余的未接触细胞用于任何应用。
  • 阳性分离 – 丢弃上清液并将微珠结合细胞用于下游应用(如分子分析或细胞培养)。
  • 分离(可选)– 使用 DETACHaBEAD 小鼠 CD4(货号 124.06D)轻轻释放阳性分离细胞。
材料描述
Dynabeads 小鼠 CD4 (L3T4) 是均匀的超顺磁性聚苯乙烯微珠(直径 4.5 μm),包被了大鼠单克隆抗体。该抗体对所有常见小鼠品系的胸腺细胞和成熟 T 细胞的辅助性 T 细胞亚群上表达的 L3T4 膜抗原具有特异性。
提供的材料
  • 5 mL Dynabeads 小鼠 CD4 (L3T4) - 以 pH 7.4、含 0.1% 牛血清白蛋白 (BSA) 和 0.02% 叠氮化钠 (NaN3) 的磷酸盐缓冲盐水 (PBS) 的形式提供,浓度为 4 x 108 个 Dynabeads/mL。
  • 本产品将处理多达 2 x 109 个白细胞
所需的其他材料
  • DynaMag™ 磁铁:有关磁铁建议,请访问 www.lifetechnologies.com/magnets。
  • 推荐的培养基:RPMI 1640 或含 10% FCS 的 DMEM,在 CO2 环境中培养。
  • 兼具倾斜和旋转功能的混合器。
  • 分离缓冲液:添加了 0.1% BSA 和 2mM EDTA 且不含 Ca2+ 和 Mg2+ 的磷酸盐缓冲盐水 (PBS)(例如 Gibco 货号 14190-094)。
  • DETACHaBEAD 小鼠 CD4 – 货号 124.06(可选,用于在阳性分离后释放微珠上的细胞)。
重要提示:
  • 让缓冲液保持低温。
  • BSA 可用人血清白蛋白 (HSA) 或 2% FBS/FCS 代替。
  • EDTA 可用 0.6% 柠檬酸钠代替。
  • 不建议使用含 Ca2+ 或 Mg2+ 的 PBS。
重要提示:
  • 使用前,应先洗涤 Dynabeads(请参阅“Dynabeads 洗涤程序”)
  • 使用可以倾斜和旋转试管的混合器,确保 Dynabeads 不会沉淀在试管中。
  • 本产品不可与 Dynal MPC™-1(货号 120.01D)配合使用。
  • 请遵循推荐的体积和孵育时间。
  • 对于每 mL 细胞样本,切勿使用少于 25 μL 的 Dynabeads。
  • 移液时,避免出现气泡。
  • 孵育 Dynabeads 和细胞时,请将温度保持在 2-8°C,以尽量减少吞噬活性和其他代谢过程。
方案
Dynabeads 洗涤程序
  1. 在小瓶中重悬 Dynabeads。
  2. 将所需体积的 Dynabeads 转移至试管中。
  3. 加入相同体积或至少 1 mL 的分离缓冲液并混合。
  4. 将试管放入磁铁1分钟并丢弃上清液。
  5. 从磁铁中取出试管,在体积与 Dynabeads 初始体积相同的分离缓冲液中重悬洗过的 Dynabeads。
制备
小鼠细胞通常从脾脏、胸腺或淋巴结中获得,但也可使用其他来源。以 1 x 107 个细胞/mL 分离缓冲液的浓度重悬细胞。
分离程序
下面介绍的方案描述了去除和/或阳性分离小鼠 CD4+ T 细胞的步骤。
阳性分离去除
细胞样本体积(高达 1 x 107 个细胞/mL)1 mL1 mL
每 107 个细胞的 Dynabeads 体积25 μL50 μL
每份产品 (5 mL) 处理的细胞总数2 x 1091 x 109
表1:每 1 mL 细胞样本添加的 Dynabeads 体积。可以根据需要增加体积。
此方案基于 1 x 107 个细胞。当处理的细胞少于 1 x 107 个时,请使用以下所示的体积。处理更多细胞时,请相应增加所有试剂和总体积。
  1. 如需阳性分离,向制备的细胞样本中加入 25 μL Dynabeads(如需去除,则使用 50 μL Dynabeads)。
  2. 在 2-8°C 下孵育20分钟(阳性分离)或30分钟(去除),同时轻轻倾斜和旋转试管。
  3. 将试管放入磁铁2分钟。
  4. 如需去除,将上清液转移至新试管中,待进一步使用。
  5. 如需阳性分离,丢弃上清液并洗涤微珠结合细胞3次(洗涤方法:在 1 mL 分离缓冲液中重悬),然后使用磁铁进行分离。
关于从阳性分离细胞释放 Dynabeads 的方案,请参阅 DETACHaBEAD 小鼠 CD4 包装说明书(货号 124.06D)。对于分子研究,在细胞仍附着到微珠时进行裂解,并将上清液转移至新试管中以用于进一步 mRNA、蛋白或其他亚细胞分离。有关其他推荐的样本制备程序,请访问 /cellisolation。
基本信息
Invitrogen Dynal AS 符合质量体系标准 ISO 9001:2000 和 ISO 13485:2003。
储存/稳定性
如在未开封的情况下储存于 2-8°C 下,在标签上注明的失效日期前,本产品可一直保持稳定。请在 2-8°C 下储存已开封的小瓶并避免细菌污染。在储存期间和所有操作步骤中,始终让 Dynabeads 处于悬浮液中,因为干燥会导致性能降低。使用前,请充分重悬。
警告和限制
本试剂盒仅供研究使用。
请遵循适当的实验室指南。本产品含有 0.02% 叠氮化钠(作为防腐剂,具有细胞毒性)。不要用嘴吹打!叠氮化钠可与铅和铜管发生反应,形成极易爆炸的金属叠氮化物。通过管道排放进行处置时,请用大量水冲洗,以防止叠氮化物积聚。
不要用嘴吹打!
分析证书 (CoA) 可应要求提供。材料安全数据表 (MSDS) 可在 获得。
参考文献
  1. Chandra AP et al (2007) Chemokine and toll-like receptor signaling in macrophage mediated islet xenograft rejection.Xenotranspl.14:48-59.
  2. Dooms H et al (2007) Interleukin-2 enhances CD4+ T cell memory by promoting the generation of IL-7Ra-expressing cells.JEM 204 (3):547-557.
  3. Gwack Y et al (2007) Biochemical and Functional Characterization of Orai Proteins.J.Biol.Chem.282 (22):16232-16243.
  4. Harrington LE et al (2005) Interleukin 17-producing CD4+ effector T cells develop via a linage distinct from the T helper type 1 and 2 lineages.Nat. Immunol.6 (11):1123-1132.
  5. Henderson WR et al (2007) Importance of group X-secreted phospholipase A2 in allergen-induced airway inflammation and remodeling in a mouse asthma model.JEM 204 (4):865-877.
  6. Maynard CL et al (2007) Regulatory T cells expressing interleukin 10 develop from Foxp3+ and Foxp3- precursor cells in the absence of interleukin 10.Nat. Immunol.8 (9):931-941.
  7. Oeckinghouse A et al (2007) Malt1 ubiquination triggers NF-kB signaling upon T-cell activation.EMBO J. 26:4634-4645.
  8. Roan NR and Starnbach MN (2006) Antigen-Specific CD8+ T Cells Respond to Chlamydia trachomatis in the Genital Mucosa.J.Immunol.177:7974-7979.
  9. Schillaci R et al (2006) Immunization with Murine Breast Cancer Cells Treated with Antisense Oligodeoxynucleotides to type I Insulin-Like Growth Factor Receptor Induced an Antitumoral Effect Mediated by a CD8+ Response Involving Fas/Fas Ligand Cytotoxic Pathway.J. Immunol.176:3426-3437.
  10. Tager AM et al (2008) The lysophosphatidic acid receptor LPA1 links pulmonary fibrosis to lung injury by mediating fibroblast recruitment and vascular leak.Nat. Med.14 (19):45-53.
  11. Tanaka Y et al (2007) T helper type 2 differentiation and intracellular trafficking of the interleukin 4 receptor-a subunit controlled by the Rac activator Dock 2.Nat. Immunol.8 (10):1067-1075.
返回顶部
114.45D.indd  版本002      2008年5月5日
仅供科研使用,不可用于诊断目的。