Search
Applied Biosystems Thermal Cyclers for PCR |
올바른 Thermal Cycler 선택은 염기서열분석, 유전형 분석, 클로닝 및 돌연변이 유발 등 다양한 응용 분야에서 PCR 실험 성공에 중요한 요소입니다. Applied Biosystems의 Thermal Cycler 는 어떤 과제, 실험, 예산 내에서도 정밀하고 일관되며 재현 가능한 결과를 얻을 수 있도록 지원합니다.
당사의 Thermal Cycler 는과학자들의 요구에 맞는 안정성, 정확성 및 사용자 친화성을 갖추도록 설계되었습니다. Applied Biosystems PCR 장비 구성:
| ProFlex PCR 시스템 | VeritiPro Thermal Cycler | SimpliAmp Thermal Cycler | MiniAmp Thermal Cycler | Automated Thermal Cycler(ATC) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 블록 형식 | 3 x 32-well 0.2 mL 96-well 0.2 mL 2 x 96-well 0.2 mL 2 x flat block 2 x 384-well 0.02 mL | 96-well 0.2 mL 384-well, 0.02 mL | 96-well 0.2 mL | 96-well 0.2 mL | 96-well, 0.2 mL 384-well, 0.02 mL |
| 온도 최적화 | 96-well 시스템에서 6구역 VeriFlex 블록 32-well 시스템에서 2구역 VeriFlex 블록 | 96-well 시스템에서 6구역 VeriFlex 블록 | 96-well 시스템에서 3구역 VeriFlex 블록 | MiniAmp Plus Thermal Cycler에서 3구역 VeriFlex 블록 | 없음 |
| 사용자 인터페이스 | 8.4인치 터치 스크린 | 8.0인치 터치 스크린 | 8.0인치 터치 스크린 | 5.0인치 터치 스크린 | 로봇 플랫폼 또는 데스크톱 소프트웨어 사용 |
| 최대 샘플 처리량 | 768 reactions(384 x 2) | 384 reactions | 96 reactions | 96 reactions | 384 reactions |
| 최대 블록 램프(ramp) 속도* | 6.0°C/초 | 6.0°C/초 | 4.0°C/초 | 3.5°C/초 | 3.5°C/초 |
VeriFlex 기술을 사용하는 Applied Biosystems Thermal Cycler는 분할된 금속 블록 아래에 3개 이상의 가열/냉각 요소가 개별적으로 구성되어 있으며, 각각 따로 완전히 절연 처리되어 있습니다. 이를 통해 열 상호 작용을 방지하고 온도를 최대 6가지로 설정할 수 있으며 그래디언트 제어보다 더 나은 방법으로 온도 최적화가 가능합니다.
VeriFlex 기술의 이점
시뮬레이션 모드는 간편한 전환을 지원하고 기존 Thermal Cycler에서 Applied Biosystems Thermal Cycler로 램프 속도를 모방하여 다시 최적화할 필요를 없애 줍니다.
Thermal Cycler모델에 제공되는 시뮬레이션 모드의 범위는 Bio-Rad™ T100, MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad™ MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 2720, Applied Biosystems Veriti systems 등입니다. 사용 가능한 시뮬레이션 모드에 대한 자세한 내용은 각 Thermal Cycler모델을 참조하십시오.
Applied Biosystems Thermal Cycler Fleet Control 소프트웨어를 사용하여 시설에 있는 Applied Biosystems 열순환기를 보고 제어합니다.
Fleet Control 소프트웨어는 방화벽 뒤에 안전하게 설치된 서버에 미리 설치되어 있어 필요한 보안을 제공합니다.
Thermal Cycler통합 제어는 작업에 필요한 만큼 제한적 또는 개방적으로 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 규칙 메뉴에서 method, 사용자 및 기기에 대한 권한을 설정합니다. method를 특정 기기나 사용자로 제한하거나 특정 method 또는 기기에 대한 사용자 액세스를 제한합니다.
보관
어디서나 프로토콜을 설계하고, 실행 보고서를 쉽게 유지 관리합니다.
데스크톱 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 프로토콜을 개발하고 안전한 개인 클라우드 계정에 저장합니다. 실행이 준비되면 기기에서 시작하거나 Thermo Fisher Connect를 사용하여 원격으로 시작합니다. 각 실행 후 실행 보고서가 계정에 편리하게 저장됩니다.
모니터링
실행 상태 및 기기 가용성을 실시간으로 확인
Instrument Connect 원격 모니터링 앱을 다운로드하여 다음을 수행:
공유
프로젝트 폴더 및 프로토콜에 대한 재량적 액세스.
캠퍼스 및 전 세계 다른 Thermo Fisher Connect 사용자와 프로토콜 또는 기타 파일을 공유합니다. 쉽고 편리하며 가장 높은 수준의 개인 정보 보호 표준에 따라 보호됩니다.
Thermo Fisher Connect 자세히 알아보기 ›
안심하고 사용할 수 있도록 Thermo Fisher 클라우드는 높은 업계 표준 보안을 제공하여 작업을 안전하게 보호합니다. AWS(Amazon Web Services)와의 파트너십을 통해 견고한 플랫폼을 제공합니다.
Applied Biosystems PCR plastics have been designed and validated to work with our thermal cyclers for more than 25 years. Options for every format and throughput need are available to ensure consistent, precise results for end-point PCR applications. Quickly find the right fit and compatible plastics for your desired model and block formats by using our plastics selection guide.
Plastics compatibility chart for Applied Biosystems instruments
PCR and cDNA Synthesis Support Center
Tips and troubleshooting help
School of Molecular Biology, PCR Education
Technical content for new and experienced molecular biologists
Thermal Cycler Software and Firmware Files
Download the latest updates for your instrument
Interested in private label thermal cyclers?
Submit an inquiry
We provide a full range of service options for all Applied Biosystems thermal cyclers.
View service plans
Instrument qualification service: Have one of our engineers perform temperature qualifications at your site.
View temperature service options
Download MDTV flyer
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.