Proven reliability, precise PCR optimization
Veriti 96-Well Thermal Cycler 제품은 질병의 진단을 위해 특정 유전자(DNA)의 증폭에 사용하는 장치로서, 0.2mL용량의 96개 well을 Polymerase Chain Reaction(PCR)과정을 수행하여 유전자를 증폭합니다.
6개의 분리된 형태의 Peltier blocks을 통해 특정온도를 정확하게 조절할 수 있습니다.
컬러 터치 스크린 유저 인터페이스를 통해 간단하고 빠르게 기기를 설정하여 핵산을 증폭 할 수 있습니다.
(유전자증폭장치, 수허12-258호, Veriti 96-Well Thermal Cycler)
"본 제품은 의료기기이며, 사용시 주의사항사용방법을 잘 읽고 사용하십시오."
Request a Veriti Demo
* Veriti 96-well Thermal Cycler 사용설명서.pdf
Veriti 96-well Thermal Cycler 사용설명서
Specification
정격사양 100-240V, 50-60Hz, Max: 800 VA
치수 및 중량 Height: 24.5cm, Width: 23.7 cm, Depth: 48.5 cm, Weight: 10.2kg   
Well 수 & 형식 96-well
Sample Volume 10-80 µL
온도정확도 ±0.25 ºC 
온도균일성 ±0.5 ºC 
온도범위 0 ºC ~ 100 ºC
온도 ramp rate ≥ 1.5 ºC/sec