Search
전자현미경은 전자 빔을 이용해 표본의 이미지를 만들어내며, 이를 통해 마이크론부터 분자 및 원자 수준까지 구조를 시각화할 수 있도록 도와줍니다. 주사 전자 현미경 (SEM)은 표본 표면을 가로지르는 전자 빔을 집중시켜 산란된 전자를 포착하여 표면 지형, 대비, 구성 정보를 드러냅니다. 집중 이온 빔 주사 전자 현미경 (FIB-SEM)은 정밀한 재료 변형과 고해상도 이미징을 위한 단일 플랫폼에서 집중 이온 빔(FIB) 시스템과 SEM의 기능을 결합합니다. 투과 전자 현미경 (TEM)은 매우 얇은 표본을 통과시켜 표본의 내부 구조와 원자 배열, 결정 구조 같은 미세한 세부 사항을 이미징합니다.
재료 연구에서는 전자 현미경을 이용해 금속, 세라믹, 고분자 및 복합재의 미세구조를 분석합니다. 표면과 균열의 형태를 연구하고, 재료 내 결함을 식별 및 특성화하며, 결정 경계와 경계면을 조사하는 데 도움을 줍니다.
생명 과학 연구에서 전자 현미경은 단백질과 생체분자 복합체, 세포, 조직, 전체 유기체의 구조적 조직을 연구하는 데 도움을 주며, 생물학적 복잡성, 질병 메커니즘, 약물 개발에 대한 이해를 증진시키는 다양한 규모의 상세한 인사이트를 제공합니다.
반도체 분석에서 전자 현미경은 복잡한 반도체 소자와 아키텍처를 검사하는 데 필수적입니다. 이 장치는 트랜지스터 및 기타 장치 구성 요소의 구조 분석 뿐만 아니라 반도체 재료 내 결함과 불순물 식별을 가능하게 합니다.
Thermo Fisher Scientific는 전자 현미경 및 미세 분석을 위한 혁신적인 기기와 첨단 소프트웨어를 제공하여 질문에 사용 가능한 데이터로 나아갈 수 있도록 돕습니다. 이들은 고해상도 이미징과 물리적, 원소적, 화학적, 전기적 분석을 다양한 표본 유형의 다양한 규모와 모드에 걸쳐 결합합니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.