Produkte für Prozesse mit hohem Probendurchsatz
Produkte für Prozesse mit hohem Probendurchsatz
Diese Mikrotiterplatten erfüllen die gegenwärtigen Anforderungen der Chromatographie-Anwender sowohl für einfache Routineanalysen als auch spezielle und anspruchsvolle Probenverfahren. Das umfassende Sortiment an niedrig blutenden Polypropylen-Mikrotiterplatten und Dichtungen des Thermo Scientific™ WebSeal™ Systems wird den vielfältigen Anforderungen der Analytik gerecht und eignet sich für alle Arten von Anwendungen in der Chromatographie.
Mikrotiterplatten und Zubehör
Mikrotiterplatten für die Chromatographie, glasbeschichtet
Mikrotiterplatten für die Chromatographie, glasbeschichtet
Die qualitativ hochwertigen, mit Silikon beschichteten Mikrotiterplatten aus Polypropylen sind in ihrer chemischen Beständigkeit Glas sehr ähnlich, und liefern gleichzeitig alle Vorteile von Polypropylen. Diese leichten, präzisionsgeformten, preisgünstigen Platten sind eine Alternative zu Massivglasplatten.
Mikrotiterplatten für die Chromatographie, aus Kunststoff, nicht beschichtet
Diese chemikalien- und hitzebeständigen Platten sind ideal für pharmazeutische Anwendungen, Probenerfassung und -lagerung, kombinatorische Chemie und HTS-Anwendungen geeignet. Dank ihrer Stellfläche entsprechend SBS- und ANSI-Standardvorgaben sind diese Platten mit einem breiten Spektrum an Geräten kompatibel.
Mikrotiterplatten für die Chromatographie, aus Kunststoff, nicht beschichtet
Mikrotiterplatten für die Chromatographie, mit Glaseinsätzen
Mikrotiterplatten für die Chromatographie, mit Glaseinsätzen
Sparen Sie mit diesen praktischen Mikrotiterplatten-Kits mit werkseitig eingesetzten Fläschchen aus Glas oder PTFE Zeit. 
Mit einem einzigartigen Schneidwerkzeug, das die Entnahme einzelner Proben mit an Ort und Stelle belassener Dichtung ermöglicht, können Sie zur Präparatlagerung effektiv alle Mikrotiterplattenformate verschließen und das Risiko von Kreuzkontaminationen beseitigen.
Mikrotiterplatten-Matten
Mikrotiterplatten-Folie und Zubehör
Mikrotiterplatten-Folie und Zubehör
Verwenden Sie diese qualitativ hochwertigen, für WebSeal Mikrotiterplatten ausgelegten WebSeal Folien und Zubehörteile