Sistemas de datos cromatográficos (CDS)
Un CDS para todo
Como parte de su sistema de gestión de datos de laboratorio, un sistema de datos de cromatografía es vital para gestionar los datos de forma eficiente, fiable y conforme a las normativas. Garantiza la calidad de los datos y gestiona todos los procesos analíticos, desde el control del instrumento y el almacenamiento y procesamiento de los datos hasta la generación de los resultados finales.
El sistema de datos de cromatografía (CDS) Thermo Scientific™ Chromeleon™ respalda los procesos de cromatografía de toda su organización, desde la investigación hasta los análisis rutinarios de calidad, conectando personas, instrumentos y software de gestión de datos de la organización. Ofrece mejoras demostradas en la productividad para recuperar la inversión más rápidamente.
Productos de sistemas de datos de cromatografía destacados
Productos de sistemas de datos cromatográficos
Un sistema de datos de cromatografía conectado a una red o a nivel de organización es un complemento esencial para cualquier laboratorio de cromatografía moderno, ya que permite un funcionamiento y un almacenamiento de datos conforme, eficaz y fiable. Ofrecer estas funciones en toda una red conlleva retos específicos, y el CDS Chromeleon se ha diseñado para superarlos.
Es esencial que su CDS le ofrezca controles técnicos completos de prevención y detección, ya que la importancia de la seguridad y la integridad de los datos y de la conformidad es cada vez mayor. De esta forma, podrá cumplir los requisitos normativos más recientes y garantizar los niveles más altos de calidad de datos.
El CDS Chromeleon es el único software proporciona un control completo de todos los instrumentos de cromatografía Thermo Fisher Scientific y de una amplia gama de los equipos de otros proveedores líderes del sector; todo ello con una misma interfaz de usuario intuitiva, por lo que la facilidad de uso y la seguridad de los datos son mayores.
Getting It "Right First Time" webinar series
Acerca del software Chromeleon CDS
Chromeleon CDS 6.8 se ha convertido en el software preferido gracias a su conjunto de herramientas de procesamiento de datos rápido y fácil de usar y la flexibilidad de uso con sistemas de varios proveedores. La versión más reciente, el software Chromeleon 7.2 CDS, va más allá del control, procesamiento y gestión de datos habituales: unifica los paquetes de software de cromatografía y espectrometría de masas (MS). Ahora puede optimizar los flujos de trabajo desde cromatografías hasta análisis rutinarios cuantitativos de MS en instrumentos de IC, GC, LC y GC-MS/MS y LC-MS/MS. Incluye su incomparable conjunto de herramientas para la automatización y el procesamiento rápido de datos, incluidas las siguientes:
  • eWorkflow para la ejecución automatizada de SOP (procedimientos operativos normalizados)
  • Integración automatizada y optimizada de su cromatograma con el algoritmo de detección de picos Cobra™
  • Asistente de integración SmartPeaks™ para una fácil integración de picos sin resolver
  • Visualización inmediata de los resultados y modificaciones con procesamiento de datos dinámico interactivo
Video del día
Optimice su laboratorio
Software de CDS Chromeleon: un CDS para todos los laboratorios de cromatografía:
  • Sector farmacéutico y biofarmacéutico
  • Alimentos y bebidas
  • Industria y ciencias aplicadas
  • Medio ambiente
Descargar el folleto del CDS Chromeleon ›