Microanálisis y microscopía electrónica
El microanálisis por rayos X Thermo Scientific Pathfinder para SEM/EDS y SEM/WDS evita los numerosos problemas presentes en el microanálisis por rayos X tradicional basado en elementos. El software Pathfinder se basa en datos de adquisición de imágenes espectrales, junto con una serie de algoritmos de procesamiento que garantiza que los datos sean lo más precisos posibles. Con este software, podrá realizar directamente la clasificación de las fases químicas de la muestra. Recibirá información útil en cuestión de minutos, de forma clara y sin sesgo analítico. El software Pathfinder le permite cambiar la forma en que utiliza los sistemas de EDS/EDX y WDS/WDX.
Productos destacados de microanálisis y microscopía electrónica
Nuestra experiencia en aplicaciones e innovadoras soluciones de microscopía ayudan a los clientes a encontrar respuestas útiles a preguntas, que les permiten acelerar los avances científicos, aumentar la productividad y, en última instancia, cambiar el mundo.
Los sistemas de escritorio de Phenom permiten acceder directamente a los análisis y la adquisición de imágenes de alta resolución y calidad requeridos en una amplia variedad de aplicaciones. La carga rápida de muestras y el increíble reducido tiempo necesario para obtener las imágenes mejoran la eficacia del análisis de errores, los procesos de garantía de calidad o las pruebas no destructivas de materiales.
El software de microanálisis por rayos X Pathfinder funciona en sintonía con su microscopio de electrones en la espectroscopía de energía dispersiva (EDS) y espectroscopía dispersiva de longitud de onda (WDS). El software Pathfinder procesa los datos obtenidos mediante la última tecnología del detector de rayos X de una forma novedosa y eficaz, de modo que se reduce increíblemente el tiempo de análisis de horas a minutos.
Logre una velocidad y una confianza sin igual en sus análisis elementales con este espectrómetro. Su sistema experto integrado controla automáticamente la alineación, la configuración del análisis y las adquisiciones de datos para producir un verdadero sistema integrado de EDS/WDS, lo que convierte el microanálisis de alta resolución en algo tan sencillo como utilizar un sistema de EDS.
Desarrolle interpretaciones de rayos X con mayor precisión y rapidez con este detector, que ofrece una resolución superior y alta velocidad de recopilación de datos. Utilizado con el software de microanálisis por rayos X Pathfinder , es perfecto para metales y minería, así como materiales y semiconductores avanzados.
Agregue la potencia y la comodidad de un detector de EDS de desviación de silicio a su microscopio electrónico de barrido (SEM) con el detector de EDS Thermo Scientific UltraDry Compact. El detector UltraDry es una extensión completamente integrada de la arquitectura del software microanálisis por rayos X Pathfinder.
Más información sobre la tecnología WDS
Solicite el folleto de 30 páginas Wavelength-dispersive (X-ray) Spectroscopy (Espectroscopía dispersiva de longitud de onda [rayos X]), parte de la serie Essential Knowledge Briefing de Wiley. Obtenga información sobre esta valiosa y, ahora, accesible técnica que complementa SEM/EDS.