FirstDefender™ RM Chemikalienidentifizierungssystem
FirstDefender™ RM Chemikalienidentifizierungssystem
FirstDefender™ RM Chemikalienidentifizierungssystem
FirstDefender™ RM Chemikalienidentifizierungssystem
FirstDefender™ RM Chemikalienidentifizierungssystem
FirstDefender™ RM Chemikalienidentifizierungssystem
FirstDefender™ RM Chemikalienidentifizierungssystem
FirstDefender™ RM Chemikalienidentifizierungssystem
Thermo Scientific™
FirstDefender™ RM Chemikalienidentifizierungssystem
Erhalten Sie eine genaue Bestimmung von Chemikalien, Sprengstoffen und Gefahrstoffen innerhalb von Sekunden durch die kontaktlose, zerstörungsfreie Identifizierung mittels Raman-Spektroskopie.
Have Questions?
KatalognummerSpektralbereich
FIRSTDEFENDERRM250 cm-1 bis 2.875 cm-1
Katalognummer FIRSTDEFENDERRM
Preis (EUR)
-
Spektralbereich:
250 cm-1 bis 2.875 cm-1
Da die Chemikalienidentifizierung immer komplexer wird, ist der Bedarf an kontaktlosen und zerstörungsfreien Analysen größer denn je. Das Thermo Scientific™ FirstDefender™ RM Chemikalienidentifizierungssystem ermöglicht Gefahrgutteams, der Polizei, dem Militär und sonstigen Einsatzkräften die genaue Identifizierung von Chemikalien, Sprengstoffen und Gefahrstoffen innerhalb von Sekunden, und das sogar durch versiegelte transparente Behälter hindurch. Der FirstDefender RM Handgeführte Analysator zeichnet sich u. a. durch ein großes, klares Display für eine einfache Handhabung in sperriger Schutzausrüstung aus und lässt sich leicht in einen Gefahrenbereich transportieren.
Das FirstDefender RM Chemikalienidentifizierungssystem ist ein rein optisches Raman-System, das für die Verwendung durch Einsatzkräfte, Grenzschutz, Militär, Polizei sowie forensische Chemiker entwickelt wurde. 
Schnelle und genaue Identifizierung
Identifiziert schnell unbekannte Feststoffe und flüssige Chemikalien.
Entwickelt für den Einsatz vor Ort
MIL-STD-810G- und IP67-getestet und -zertifiziert.
Verbesserte automatische Zusammensetzungsanalyse
Komplexe Algorithmen bestimmen automatisch das Vorhandensein gemischter und kontaminierter Chemikalien.
Point-and-Shoot-Identifizierung
Misst direkt durch versiegelte Glas- oder Kunststoffbehälter hindurch und vermeidet so den Kontakt mit potenziell gefährlichen Substanzen.
Umfangreiche Substanzbibliothek 
Identifiziert Sprengstoffe, toxische Industriechemikalien (TICs), chemische Kampfstoffe (CWAs), Narkotika, Drogenausgangsstoffe, weiße Pulver und vieles mehr.
  • Die menügesteuerte Anwenderoberfläche erfordert nur minimale Schulung.
  • Keine planmäßige Wartung oder Kalibrierung erforderlich.
  • Zerstörungsfreie Prüfverfahren erhalten die Probenintegrität.
  • Stromversorgung über Akku, Netzstecker oder 123a Einweg-Batterien.
  • Voll funktionsfähig in einem großen Temperaturbereich von -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F).
  • Die integrierte NIOSH- und CAMEO-Datenbank liefert direkt am Einsatzort detaillierte Daten zu Gefahren.
  • Technische Unterstützung für alle Geräte rund um die Uhr.
Specifications
AkkutypInterner wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku oder 123a Einweg-Batterien; > 4 Stunden Betrieb
Zertifizierung/KonformitätZertifiziert gemäß MIL-STD-810G-Normen für Robustheit und Umweltschutz und gemäß IP67-Norm gegen Eindringen von Staub und Wasser in einer Tiefe von bis zu 1 m.
BeschreibungThermo Scientific™ FirstDefender RM ist ein mobiles Raman-Spektrometer für die schnelle und genaue Identifizierung unbekannter Chemikalien direkt am Einsatzort.
Abmessungen (L x B x H)19,3 x 10,7 x 4,4 cm
BelichtungManuelle und automatische Modi (5 ms Minimum)
Höhe (angloamerikanisch)1,75 Zoll
Höhe (metrisch)4,4 cm
Länge (angloamerikanisch)7,6 Zoll
Länge (metrisch)19,3 cm
BibliothekenSprengstoffe, toxische Industriechemikalien (TICs), chemische Kampfstoffe (CWAs), Narkotika, Drogenausgangsstoffe, weiße Pulver und vieles mehr
AusgangsleistungEinstellbar, 75 mW, 125 mW, 250 mW
StromversorgungDC-Netzadapter, 12 V, 1,25 A
Auflösung7 bis 10,5 cm-1 (FWHM) im gesamten Bereich
Spektralbereich250 cm-1 bis 2.875 cm-1
Temperaturbereich (angloamerikanisch)-4° bis +122°F
Temperaturbereich (metrisch)-20 °C bis +40 °C
Gewicht (angloamerikanisch)1,8 lb.
Gewicht (metrisch)800 g
Breite (angloamerikanisch)4,2 Zoll
Breite (metrisch)10,7 cm
Arbeitsabstandca. 16 mm ohne Konus; ca. 5 mm mit Konus
ProdukttypHandheld Raman Spectrometer
Unit SizeEach