EFOX 솔루션 워크플로
PFAS, 농약, 잔류오염물질 등 환경 및 식품 분석을 위한 LC-MS 워크플로
확장 가능한 검증 기반 LC-MS 워크플로
Thermo Scientific EFOX 분석 솔루션 플랫폼은 PFAS 분석, 잔류농약 분석 등 다양한 오염물질 분석을 위한 통합 LC-MS 워크플로를 제공합니다. 검증된 분석법과 함께 시료 전처리, 질량분석, 데이터 분석 소프트웨어를 하나의 워크플로로 구성하여 환경 및 식품 분석의 정확성과 효율성을 높일 수 있습니다. 실험실의 분석 목적에 맞는 DLLME, SPE, ASE 기반 시료 전처리 솔루션과 권장 분석 장비 및 소프트웨어를 조합해 현재의 분석 요구사항은 물론, 변화하는 규제 환경과 새로운 분석 대상 물질에도 유연하게 대응할 수 있습니다.
EFOX LC-MS 워크플로 솔루션 소개
환경 및 식품 시료의 규제 시험에서는 신뢰할 수 있고 추적 가능한 정량분석 결과가 요구됩니다. EFOX LC-MS 워크플로 솔루션은 자동화된 시료 전처리, 고성능 액체 크로마토그래피, 질량분석, 데이터 분석 소프트웨어를 하나의 실험실 워크플로로 통합하여 시료 준비부터 보고서 작성까지 분석 전 과정을 효율적으로 지원합니다. 장비 제어, 데이터 수집, 데이터 처리, 정량분석 및 규제 대응 보고 기능을 하나의 플랫폼에서 제공하여 분석 과정의 변동성을 줄이고, 변화하는 규제 요구사항에도 효과적으로 대응할 수 있습니다.
DLLME-EFOX Edition LC-MS 워크플로
환경 및 식품 분석 실험실을 위한 이 워크플로는 TriPlus RSH SMART 오토샘플러를 이용한 DLLME 자동화 시료 전처리를 제공합니다. Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC 시스템과 TSQ Altis Plus EFOX Edition 삼중 사중극자 질량분석기(LC-MS/MS), Chromeleon 소프트웨어를 결합해 장비와 데이터를 통합 관리할 수 있습니다. 이 워크플로는 규제 시험에 필요한 우수한 정량분석 성능을 제공합니다.
삼중 사중극자 질량분석기(LC-MS/MS)를 이용한 PFAS 정량 분석 워크플로
TSQ Altis Plus 삼중 사중극자 질량분석기(LC-MS/MS)를 활용해 수질 시료의 PFAS 분석 성능을 향상시키는 방법을 확인해 보세요.
TriPlus RSH SMART 오토샘플러(자동시료주입기)
수작업 시료 전처리에서의 변동성을 줄이고, 매트릭스 간섭 최소화를 위한 깨끗한 추출물을 확보하여 재현성 높은 분석이 가능합니다. DLLME 기법은 TriPlus RSH SMART 오토샘플러를 이용해 2~54개 시료를 한 번의 수작업만으로 자동 처리할 수 있습니다.
Vanquish Duo UHPLC 시스템
Thermo Scientific Hypersil GOLD C8 및 C18 LC 컬럼과 함께 사용하는 Vanquish Duo UHPLC 시스템은 뛰어난 분리 성능과 유연한 구성을 제공하여 실험실 생산성을 향상시킵니다. 규제 대응을 위한 구성과 고처리량 분석을 위한 구성 중 목적에 맞게 선택할 수 있습니다.
TSQ Altis Plus EFOX Edition 질량분석기
최적화된 이온 전달과 SRM 기술을 기반으로 PFAS, 농약 및 기타 극미량 분석 대상 물질을 높은 선택성과 정확도로 정량 분석하여 규제 요구사항을 충족합니다.
Chromeleon 소프트웨어
Chromeleon 소프트웨어는 장비 제어와 데이터 관리를 하나의 플랫폼에서 통합 지원합니다. 직관적인 워크플로와 자동화 기능을 통해 교육 부담을 줄이고, 반복 분석에서도 명확한 데이터 처리와 추적이 가능합니다.
DLLME-EFOX Series HRAM LC-MS 워크플로
PFAS와 농약을 비롯한 다양한 유기 오염물질 분석에 최적화된 DLLME-EFOX Series HRAM LC-MS 워크플로는 최소한의 분석법 개발만으로 환경 및 식품 시료의 규제 대응 정량분석을 지원합니다. DLLME-EFOX Edition LC-MS/MS 워크플로와 동일하게 DLLME 시료 전처리를 적용하면서도, Thermo Scientific Orbitrap Exploris EFOX 질량 검출기의 HRAM 기술을 활용해 full scan HRAM 분석과 사후 데이터 분석을 수행합니다. 이를 통해 새로운 분석 대상 물질이 추가되더라도 기존 데이터를 활용해 유연하게 대응할 수 있으며, 변화하는 규제 환경에도 확장성 있는 LC-MS 워크플로를 제공합니다.
고분해능 질량분석(HRMS)을 이용한 PFAS 정량분석 워크플로
Orbitrap Exploris EFOX 질량 검출기를 활용한 full scan HRMS 방식으로 메탄올 추출 시료의 PFAS를 정량분석하는 방법을 확인해 보세요.
TriPlus RSH SMART 오토샘플러
수작업 시료 전처리에서 발생하는 변동성을 줄이고, 매트릭스 간섭을 최소화하는 깨끗한 추출물을 확보하여 신뢰도 높은 분리와 재현성 있는 분석을 지원합니다. DLLME 기법은 TriPlus RSH SMART 오토샘플러를 이용해 2~54개 시료를 한 번의 수작업만으로 자동 처리할 수 있습니다.
Vanquish Duo UHPLC 시스템
Vanquish Duo UHPLC 시스템은 뛰어난 UHPLC 분리 성능과 유연한 구성을 제공하여 실험실 생산성을 향상시킵니다. 규제 대응을 위한 구성과 고처리량 분석을 위한 구성 중 분석 목적에 맞게 선택할 수 있습니다.
Orbitrap Exploris EFOX 질량 검출기
Orbitrap Exploris EFOX는 full scan HRAM 데이터를 획득하므로, 사후 데이터 분석이 가능합니다. 따라서 새로운 분석법을 개발하거나 시료를 다시 주입하지 않고도 분석 범위를 확장할 수 있습니다.
Chromeleon 소프트웨어
Chromeleon 소프트웨어는 장비 제어와 데이터 관리를 하나의 플랫폼에서 통합 지원합니다. 직관적인 워크플로와 자동화 기능을 통해 교육 부담을 줄이고, 반복 분석에서도 명확한 데이터 처리와 추적이 가능합니다.
고체상 추출–삼중 사중극자 LC-MS (LC-MS/MS) 워크플로
환경 분석에 최적화된 이 워크플로는 Thermo Scientific Dionex AutoTrace 280 고체상 추출(SPE) 시스템을 활용해 시료 전처리를 자동화합니다. AutoTrace 280은 다양한 환경 시료에서 극미량 오염물질을 안정적으로 추출·농축하는 완전 자동화 SPE 시스템으로, 높은 재현성을 확보하는 동시에 작업 시간을 줄이고 용매 사용량을 줄여줍니다. 또한 Vanquish Duo UHPLC 시스템, TSQ Altis Plus EFOX Edition 질량분석기, Chromeleon 소프트웨어와 연계되어 시료 전처리부터 LC-MS 분석, 데이터 처리 및 보고까지 통합 워크플로를 구성합니다. 이를 통해 환경 규제 분석에 요구되는 정확성과 효율성을 효과적으로 지원합니다.
Dionex AutoTrace 280 PFAS 고체상 추출(SPE) 시스템
자동화된 시료 전처리를 통해 생산성을 높이고 분석 비용을 절감할 수 있습니다. 15분의 작업자의 개입만으로 최대 6개 시료를 동시에 처리합니다. 또한 US EPA 500 및 600 시리즈 시험법과 US EPA Method 533, 537, 537.1 등 PFAS 규제 시험법의 요구사항을 충족합니다.
Vanquish Duo UHPLC 시스템
Vanquish Duo UHPLC 시스템은 뛰어난 분리 성능과 유연한 시스템 구성을 통해 실험실 생산성을 향상시킵니다. 규제 대응을 위한 구성과 고처리량 분석을 위한 구성 중 분석 목적에 맞게 선택할 수 있습니다.
TSQ Altis Plus EFOX Edition 질량분석기
최적화된 이온 전달과 SRM 기술을 기반으로 PFAS, 농약, 기타 극미량 분석 대상 물질을 높은 선택성과 정확도로 정량 분석하여 규제 요구사항을 충족합니다.
Chromeleon 소프트웨어
Chromeleon 소프트웨어는 장비 제어와 데이터 관리를 하나의 플랫폼에서 통합 지원합니다. 직관적인 워크플로와 자동화 기능을 통해 교육 부담을 줄이고, 반복 분석에서도 명확한 데이터 처리와 추적이 가능합니다.
가속 용매 추출(ASE) - 삼중 사중극자 LC-MS (LC-MS/MS) 워크플로
복잡한 환경 및 식품 시료에 최적화된 이 워크플로는 Thermo Scientific EXTREVA ASE 가속 용매 추출기를 이용한 가속 용매 추출(ASE) 기반 시료 전처리를 제공합니다. EXTREVA ASE 시스템은 토양, 퇴적물, 사료, 가공식품과 같은 복잡한 시료에서도 분석 대상 물질을 효율적으로 회수하여 일관된 시료 전처리와 작업 효율 향상이 가능합니다. Vanquish Duo UHPLC 시스템, TSQ Altis Plus EFOX Edition 질량분석기, Chromeleon 소프트웨어의 결합으로, 규제 대응에 적합한 고성능 LC-MS 워크플로입니다.
EXTREVA ASE 가속 용매 추출기
EXTREVA ASE 시스템을 사용하여 복잡한 환경 시료의 전처리를 자동화하고 간소화할 수 있습니다. 최대 4개의 시료를 동시에 추출할 수 있어 처리량을 향상시키는 동시에 용매 사용량을 최대 50%까지 절감합니다. 또한, 백그라운드 노이즈를 최소화하여 LC-MS 분석에서 더욱 정확한 극미량 검출 및 정량 분석을 지원합니다.
Vanquish Duo UHPLC 시스템
Vanquish Duo UHPLC 시스템은 뛰어난 분리 성능과 유연한 시스템 구성을 통해 실험실 생산성을 향상시킵니다. 규제 대응을 위한 구성과 고처리량 분석을 위한 구성 중 분석 목적에 맞게 선택할 수 있습니다.
TSQ Altis Plus EFOX Edition 질량분석기
최적화된 이온 전달과 SRM 기술을 기반으로 PFAS, 농약 및 기타 극미량 분석 대상 물질을 높은 선택성과 정확도로 정량분석하여 규제 요구사항을 충족합니다.
Chromeleon 소프트웨어
Chromeleon 소프트웨어는 장비 제어와 데이터 관리를 하나의 플랫폼에서 통합 지원합니다. 직관적인 워크플로와 자동화 기능을 통해 교육 부담을 줄이고, 반복 분석에서도 명확한 데이터 처리와 추적이 가능합니다.
본 일반 연구용 제품은 제품 문서, 사용 설명서 및 라벨에 명시된 바와 같이 체외진단(IVD) 용도로 사용할 수 없습니다. 본 제품은 연구용 전용(General Laboratory Use Only)으로 제공됩니다.
본 제품은 체외진단 용도로 시험 또는 검증되지 않았으며, 해당 용도로 사용할 경우 건강 및 안전에 위험을 초래할 수 있습니다.
연구용으로만 사용 가능합니다. 진단 목적으로는 사용할 수 없습니다.