Matraces aforados
Los matraces aforados Nalgene son una alternativa más segura al vidrio. No se rompen, astillan ni se fragmentan como consecuencia del ajetreo y los golpes del trabajo diario de laboratorio. Disfrute de su peso ligero y su facilidad de manejo. Simplifique las lecturas de volumen: el líquido del material volumétrico de plástico no forma un menisco y el nivel de líquido evita confusiones y errores. Cada matraz se calibra a mano, la línea de llenado de volumen se graba y se repasa con tinta de forma individual para proporcionar precisión y un nivel de exactitud conforme con la norma ASTM E228/ISO 384 clase B durante toda la vida útil del producto.
Confíe en los matraces aforados Thermo Scientific Nalgene; están fabricados con materiales de copolímero de polipropileno (PPCO) y polimetilpenteno (PMP) de la máxima calidad para uso en laboratorio que le ofrecen un nivel bajo fiable de extraíbles en una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio. Elija el polipropileno por su reducido coste y su buena compatibilidad química con numerosos productos químicos de laboratorio. Obtenga una mayor resistencia química y claridad, también, con PMP. Disfrute de un rendimiento sin fugas gracias a nuestra garantía Nalgene a prueba de fugas*.
¿Qué matraz es adecuado para su laboratorio?
Matraz aforado de PPCO
con tapón de rosca Nalgene
Matraz aforado de PMP
con tapón de rosca Nalgene
Bajo coste, blanco lechoso,
buena resistencia química
Mejor claridad y
resistencia química
Tapón de roscaTapón de rosca
Línea de llenado grabada y repasada con tintaLínea de llenado grabada y repasada con tinta
50 ml-1000 ml50 ml-1000 ml
Matraz PPCO con tapón de PPMatraz PMP con tapón de PP
Blanco lechoso translúcidoOpaco blanco claro
Cumple los requisitos de precisión de ASTM E288 e ISO 384, clase BCumple los requisitos de precisión de ASTM E288 e ISO 384, clase B
PA/PA calibrado a 20 oCPA/PA calibrado a 20 oC
Esterilizable en autoclave, pero afectará a la precisiónEsterilizable en autoclave, pero afectará a la precisión
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario
No conforme para uso alimentario
BPA-FreeBPA-Free
Sin ftalatosSin ftalatos
Compatibilidad química general
 Matraz aforado de PPCO
con tapón de rosca Nalgene
Matraz aforado de PMP 
con tapón de rosca Nalgene
Ácidos: diluidos o débilesEE
Ácidos^: fuertes, concentradosGE
Alcoholes, alifáticosEE
AldehídosGG
Bases/álcalisEE
ÉsteresGE
Hidrocarburos, alifáticosGG
Hidrocarburos, aromáticos NN
Hidrocarburos, halogenados NN
Cetonas, aromáticasNF
Agentes oxidantes, fuertesFG
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC.
 N No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos.
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; . b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto para ácidos oxidantes, consulte «Agentes oxidantes, fuertes».
Asistencia
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte el gráfico mural de resistencia química de Nalgene o póngase en contacto a través de la siguiente dirección de correo electrónico
 technicalsupport@thermofisher.com.