어떤 연소 이온 크로마토그래피(C-IC) 구성이 귀하의 실험실에 가장 적합할까요?
Thermo Scientific Cindion 연소 이온 크로마토그래피(C-IC) 시스템은 다양한 시료 유형에 대응할 수 있도록 여러 구성 옵션으로 제공됩니다. 분석 대상에 따라 최적의 구성을 선택해 보세요.
Cindion C-IC 시스템 구성 가이드
고체 시료 분석용 Cindion C-IC
고체 시료 분석용 C-IC (EPA Method 1621 호환용)
액체 시료 분석용 Cindion C-IC
소개
IC 시스템, 연소/흡수 모듈, 오토샘플러, 고체 시료 분석 키트가 포함된 구성입니다. 고체 시료 분석 구성에 더해, 본 구성은 수계 시료에서 흡착성 유기 할로겐(AOX) 및 흡착성 유기 플루오린(AOF, PFAS 스크리닝용)을 분석할 수 있는 흡착 모듈을 포함하고 있습니다. 이 구성은 US EPA Method 1621에 기반하여 수계 시료의 정밀한 스크리닝을 지원합니다. IC 시스템, 연소/흡수 모듈, 오토샘플러, 액체 시료 분석 키트가 포함된 구성입니다.
고체 시료 분석용 구성
Cindion C-IC 시스템의 고체 시료 분석 구성에는 연소 오븐, 오토샘플러, 고체 시료용 소모품 키트가 포함되어 있습니다.
고체 시료 분석용 구성(US EPA Method 1621 호환 구성)
기본 고체 시료 분석 구성에 더해, 본 구성은 흡착 모듈을 포함하여 수계 시료 내 흡착성 유기 할로겐(AOX) 및 흡착성 유기 플루오린(AOF, PFAS 스크리닝용)을 분석할 수 있습니다.이 구성은 US EPA Method 1621을 기반으로 한 분석에 적합합니다.
액체 시료 분석용 구성
Cindion C-IC 시스템의 액체 시료 분석 구성에는 연소 오븐, 오토샘플러, 액체 시료용 소모품 키트가 포함되어 있습니다.
연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.