注意:本製品は 2019 年 12 月 27 日まで購入いただけますが、ソフトウェアに関するすべてのサポートは 2020 年 12 月 31 日に終了いたします。代替は計画しておりません。ご不便をおかけして申し訳ございません。詳細については、弊社の通知レターをお読みいただき、これらの FAQ をご確認ください。
管理。発見。設計。確認。 
Invitrogen Vector NTI ソフトウェアは、シーケンス解析とデザインツールが一つに統合されたソフトウェアで、さまざまなタイプの分子生物学データの管理、閲覧、解析、変換、共有、および公開をサポートし、すべてが図示的効果に優れた一つの解析環境で可能です。
  • 管理—コレクションの保存と管理、マップの視覚化、配列の検索
  • 発見—配列の解析、比較、対照
  • 設計—クローニング計画、PCR 用、クローニング用および再シーケンス用のプライマー、配列のゲルシミュレーション
  • 確認—コンティグのアセンブリ、配列の検証、文献の確認
Vector NTI データエクスポートツール
このデータエクスポートツールを使用すれば、お客様の分子データを、独自開発の Vector NTI ファイルフォーマットから標準的なオープンソースフォーマットにエクスポートできます。詳細についてはリリースノートをご確認ください。
Mac インストーラー(.dmg)  Windows インストーラー(.exe)  リリースノート
Vector NTI Express デザイナーソフトウェア
 Vector NTI Express Designerソフトウェアは、in silico クローニングおよびアセンブリの次世代をエンジニアリングする道をリードします。新たに開発されたインターフェースは、ドラッグ&ドロップでできるシンプルなベクター構築や、プロジェクト間の配列の整合がシンプルにできる、 仮想的なプロジェクトキャンバスです。また、Vector NTI Express Designerソフトウェアでは Invitrogen GeneArt ウェブツールへアクセスでき、最適化されたタンパク質発現レベルを取得できます。詳細をご確認、またはトライアルをダウンロードください。
当社の最新プラットフォームである Vector NTI Express Designer ソフトウェアをご確認ください—Mac または Windows PC のどちらでも利用できます。
見積もりを依頼   今すぐ購入
Vector NTI Express ソフトウェア
 Vector NTI Express ソフトウェアは Vector NTI Advance ソフトウェアの信頼あるツールを保持したまま、まったく新しい迅速なインターフェースを備えています。Vector NTI Express のライセンスは Vector NTI Advance ソフトウェアと連携していますので、Vector NTI Express ソフトウェアの購入を一つの投資とお考えください。Vector NTI Advance ソフトウェアを使い続けることができますので、お客様が必要な時にいつでも Invitrogen Vector NTI Express ソフトウェアをご利用できます。Vector NTI Express ソフトウェアは最新のインターフェースに加えて、Mac OS X 専用のサポートを備え、また新しいバイオインフォマティックスツールは、自動更新により既存のソフトウェアにシームレスに提供されます。詳細をご確認、またはトライアルをダウンロードください。
Vector NTI Express ソフトウェアをご確認ください—Mac または Windows PC のどちらでもご利用できます。
見積もりを依頼      動画を見る    今すぐ購入
Vector NTI Advance ソフトウェアに興味をお持ちですか?
Vector NTI Advance ソフトウェアは統合性、データ管理、および拡張性を提供する多機能デスクトップ配列解析アプリケーションです。本ソフトウェアは 20,000 を超える出版物に引用されており、CE シーケンスと互換性があります。2010 年に発売された Version 11.5 は、Windows 7、および Parallels Desktop 5 または Boot Camp 下で Windows を作動する Mac OS X と互換性があります。Version 11.5 の新機能は以下のとおりです。
  • 何千もの分子を容易に管理するための性能の強化
  • Applied Biosystems ABI 3500 のファイルフォーマットに対応
  • 合成生物学ワークフロー—GENEART アセンブリ
  • NCBI 問合わせフォーマットにアップデート
  • TaqMan 遺伝子発現アッセイのオンラインお問い合わせ用のワークフロー向上
  • プライマーテンプレートの塩基ごとの配列表示およびレポート
最適な Vector NTI ソフトウェアは?
研究室にはそれぞれ特定のニーズがあるということを当社は理解しています。Vector NTI Express または Vector NTI Advance ソフトウェアのカスタム見積りをご提供します。
Vector NTI ソフトウェアを比較
NEW Vector NTI にアップロードするための Invitrogen˜ ­Anza 制限酵素
Anza 制限酵素導入に関する説明
Vector NTI Express または Vector NTI Express Designer
Vector NTI Advance
インポート用データファイル
 Anza 制限酵素データファイル
お問い合わせ
より詳細な情報をお求めの方、またはお客様のニーズを満たす最適なソフトウェアおよびライセンス契約を決める際のお手伝いが必要でしたら、bioinfosales@lifetech.com まで email でご連絡ください。