Search
Plasmid DNA Maxiprep Kits |
100~500 mLの容量の一晩培養した細菌からプラスミドを精製する場合は、マキシプレップスケールキットを使用する必要があります。プラスミドマキシプレップキットを選択する際には、純粋でインタクトで汚染物質のない高品質プラスミドDNAを優先する必要があります。これは、ダウンストリームアプリケーションで信頼性が高く再現性のある結果を確保するのに重要で、実験結果の信頼性を高めるのに役立ちます。
サーモフィッシャーサイエンティフィックのGeneJET Plasmid Maxiprep Kitでは、細菌培養から高品質プラスミドDNAを効率的に分離でき、1回の調製あたり最大750 μgを回収できます。このキットは60分間の高速手順と便利なスピンカラムフォーマットを備えており、高い収量と濃度を実現するため、さまざまな分子生物学手順に適しています。
PureLink HiPure Plasmid Maxiprep Kitは大腸菌からトランスフェクショングレードのプラスミドDNAを分離し、500~850 μgの高純度DNAを生成します。このキットでは汚染物質を除去するための追加手順が不要なため、時間と労力を節約するのに役立ちます。汎用性に優れ、BAC、バクミド、およびssM13 DNAなどのさまざまなタイプとサイズのプラスミドDNAの精製に適しています。
以下の表を使用して、お客様のプラスミドDNAマキシプレップに適したソリューションを選択してください。
| 今すぐ注文 | 今すぐ注文 | 今すぐ注文 | 今すぐ注文 | |
| 高速で高い費用対効果 | トランスフェクションでもっとも広く認められているプロトコル | 統合されたライセート清浄フィルターによる迅速な精製 | 統合されたライセート清浄フィルターと沈降剤による迅速な精製 | |
|---|---|---|---|---|
| GeneJET Plasmid Maxiprep Kit | PureLink HiPure Plasmid Maxiprep Kit | PureLink HiPure Plasmid Filter Maxiprep Kit | PureLink HiPure FP (Filter and Precipitator) Maxiprep Kit | |
| 純度グレード | 分子 | トランスフェクション | トランスフェクション | トランスフェクション |
| 総プロトコル時間 | 60分 | 120分 | 90分 | 60分 |
| 収量 | 最大750 µg | 最大1 mg | 最大1 mg | 最大1 mg |
| 技術 | シリカメンブレン | 陰イオン交換重力フローカラム | 陰イオン交換重力フローカラム | 陰イオン交換重力フローカラム、沈降剤 |
| 清浄フィルター | なし | なし | あり、30分の節約 | あり、30分の節約 |
| 調製サイズ | 10、15調製 | 10、15調製 | 10、15調製 | 10、25調製 |
製品を見る:Plasmid DNA Miniprep
製品を見る:Plasmid DNA Midiprep
Invitrogen PureLink HiPure Plasmid Filter Maxiprep Kitを使用して、トランスフェクショングレードのプラスミドDNAを精製する方法をご確認ください。
Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for your nucleic acid purification & analysis applications.