Search
MicroRNA(miRNA)は短い、高度に保存されたノンコーディング RNA 小分子で、動植物のゲノムに天然に存在します。miRNA は 17 ~ 27 塩基長のヌクレオチドで、転写後の mRNA 発現を調節します。これは通常、mRNA 配列の相補的な 3’ 非翻訳領域(3’-UTR)と結合することで生じ、その結果、翻訳抑制および遺伝子発現抑制が起こります。研究により、数千ものヒトタンパク質翻訳遺伝子が miRNA によって調節されていることが示されており、miRNA は多くの重要な生物学的プロセスの「主要制御因子」であると指摘されています。
内在性 miRNA を模倣し、miRNA 活性の発現上昇により miRNA 機能解析を可能にする RNA。あるいは、内在性 miRNA 分子に結合して阻害し、miRNA 活性の発現低下により miRNA 機能解析を可能にする RNA。
TaqMan アッセイの化学的性質の特異性と感受性により miRNA を定量します。簡便な 2 段階のプロトコルでは、miRNA 特異的プライマーによる逆転写に続き、TaqMan プローブでのリアルタイム PCR のみが必要です。
GeneChip™ miRNA アレイは、がんなど複雑な疾患における小さなノンコーディング RNA(miRNA、snoRNA、scaRNA)の役割を調べるための強力なツールです。
QuantiGene™ miRNA シングルプレックスアッセイは、96 ウェルのハイブリダイゼーションベースのアッセイで、標的 miRNA を直接定量するためにシグナル増幅用分岐 DNA 技術を利用しています。