逆転写
当社は、お客様の研究ニーズを満たす first-strand DNA 合成用のさまざまな高品質製品を提供しています。 さまざまな逆転写酵素、フォーマット、プライマー、dNTP ソリューションからお客様のアプリケーションに最適な製品をお選びください。 当社の Invitrogen SuperScript 逆転写酵素のプレミアムラインにより、どのようなタイプのテンプレート RNA でも、優れた cDNA 合成結果を得るために必要なすべてのものをご用意しています。
逆転写用製品
反応のセットアップで最大限の柔軟性を実現するスタンドアローン型酵素
  困難なテンプレートを含むすべての RNA に対応した優れた酵素 よく使用される RNA テンプレート用の有用な酵素
  Superscript IV 逆転写酵素 M-MLV-逆転写酵素
最適反応温度 50 ~ 55°C 37°C
反応時間 10 分 50 分
cDNA の収率 優良 平均
感度 優良 平均
最大の cDNA 長 最長 12 kb 最長 7 kb
分解した RNA や阻害剤を含む RNA への対応力 高い 低い
RNase H 活性の低下 適切 推奨しない
  詳細はこちら 詳細はこちら
その他の逆転写酵素
全ての cDNA 合成反応コンポーネントを含む包括的キット
  困難なテンプレートを含むすべての RNA に最適な選択肢 よく使用される RNA テンプレート用の有用な選択肢
  SuperScript IV
First-Strand 合成システム
High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit
逆転写酵素 SuperScript IV MultiScribe MuLV
最適反応温度 50 ~ 55°C 37°C
反応時間 10 分 50 分
cDNA の収率 優良 平均
感度 優良 平均
最大の cDNA 長 最長 12 kb 最長 7 kb
分解した RNA や阻害剤を含む RNA への対応力 高い 低い
RNase H 活性の低下 適切 推奨しない
  詳細はこちら 詳細はこちら
エンドポイント PCR アプリケーション用のその他の cDNA 合成キット
RT-qPCR セットアップで最も簡便な cDNA 合成キット
  全ての RNA テンプレートに対応する Superior master mix 全ての RNA テンプレートに対応し、迅速かつ簡便に gDNA を除去できる優れたマスターミックス よく使用されるRNAテンプレート用の価値ある選択肢
  SuperScript IV VILO Master Mix ezDNase 酵素を含む SuperScript IV VILO Master Mix High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit
逆転写酵素 SuperScript IV SuperScript IV MultiScribe MuLV
最適反応温度 50°C 50°C 37°C
反応時間 10 分 10 分 120 分
分解した RNA や阻害剤を含む RNA への対応力 高い 高い 低い
RNase H 活性の低下 適切 あり 推奨しない
含まれるプライマー ランダムプライマーおよび oligo(dT)20 ランダムプライマーおよび oligo(dT)20 ランダムプライマー
gDNA 除去 X あり 推奨しない
フォーマット すべての逆転写反応コンポーネントが混合済み すべての逆転写反応コンポーネントが混合済み 逆転写反応コンポーネントは個別チューブ入り
  詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら
RT-qPCR 用のその他の cDNA 合成用製品
迅速でシンプルなワークフローを実現するワンステップ RT-PCR キット
  困難なテンプレートを含むすべての RNA に最適な選択肢 標準的用途用の価値ある選択肢
  SuperScript IV ワンステップ RT-PCR システム Platinum Taq DNA ポリメラーゼを含む SuperScript III ワンステップ RT-PCR システム
逆転写酵素 SuperScript IV SuperScript III
PCR 酵素 Platinum SuperFi DNA DNA ポリメラーゼ Platinum Taq DNA ポリメラーゼ
最適反応温度 50 ~ 55°C 55°C
反応時間 10 分 30 分
感度 優良 平均
最大のターゲット長 13.8 kb 4.5 kb
  詳細はこちら 詳細はこちら
反応のセットアップで最大限の柔軟性を実現するスタンドアローン型酵素
  困難なテンプレートを含むすべての RNA に対応した優れた酵素 よく使用される RNA テンプレート用の有用な酵素
  Superscript IV 逆転写酵素 M-MLV-逆転写酵素
最適反応温度 50 ~ 55°C 37°C
反応時間 10 分 50 分
cDNA の収率 優良 平均
感度 優良 平均
最大の cDNA 長 最長 12 kb 最長 7 kb
分解した RNA や阻害剤を含む RNA への対応力 高い 低い
RNase H 活性の低下 適切 推奨しない
  詳細はこちら 詳細はこちら
その他の逆転写酵素
全ての cDNA 合成反応コンポーネントを含む包括的キット
  困難なテンプレートを含むすべての RNA に最適な選択肢 よく使用される RNA テンプレート用の有用な選択肢
  SuperScript IV
First-Strand 合成システム
High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit
逆転写酵素 SuperScript IV MultiScribe MuLV
最適反応温度 50 ~ 55°C 37°C
反応時間 10 分 50 分
cDNA の収率 優良 平均
感度 優良 平均
最大の cDNA 長 最長 12 kb 最長 7 kb
分解した RNA や阻害剤を含む RNA への対応力 高い 低い
RNase H 活性の低下 適切 推奨しない
  詳細はこちら 詳細はこちら
エンドポイント PCR アプリケーション用のその他の cDNA 合成キット
RT-qPCR セットアップで最も簡便な cDNA 合成キット
  全ての RNA テンプレートに対応する Superior master mix 全ての RNA テンプレートに対応し、迅速かつ簡便に gDNA を除去できる優れたマスターミックス よく使用されるRNAテンプレート用の価値ある選択肢
  SuperScript IV VILO Master Mix ezDNase 酵素を含む SuperScript IV VILO Master Mix High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit
逆転写酵素 SuperScript IV SuperScript IV MultiScribe MuLV
最適反応温度 50°C 50°C 37°C
反応時間 10 分 10 分 120 分
分解した RNA や阻害剤を含む RNA への対応力 高い 高い 低い
RNase H 活性の低下 適切 あり 推奨しない
含まれるプライマー ランダムプライマーおよび oligo(dT)20 ランダムプライマーおよび oligo(dT)20 ランダムプライマー
gDNA 除去 X あり 推奨しない
フォーマット すべての逆転写反応コンポーネントが混合済み すべての逆転写反応コンポーネントが混合済み 逆転写反応コンポーネントは個別チューブ入り
  詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら
RT-qPCR 用のその他の cDNA 合成用製品
迅速でシンプルなワークフローを実現するワンステップ RT-PCR キット
  困難なテンプレートを含むすべての RNA に最適な選択肢 標準的用途用の価値ある選択肢
  SuperScript IV ワンステップ RT-PCR システム Platinum Taq DNA ポリメラーゼを含む SuperScript III ワンステップ RT-PCR システム
逆転写酵素 SuperScript IV SuperScript III
PCR 酵素 Platinum SuperFi DNA DNA ポリメラーゼ Platinum Taq DNA ポリメラーゼ
最適反応温度 50 ~ 55°C 55°C
反応時間 10 分 30 分
感度 優良 平均
最大のターゲット長 13.8 kb 4.5 kb
  詳細はこちら 詳細はこちら
注目のビデオ
リソース
学習
逆転写の基礎、cDNA 合成、酵素選択、トラブルシューティングのヒント、cDNA アプリケーションに関する学習リソースをレビューします。
分子生物学 Web セミナーシリーズ
当社の Web セミナーを視聴して、逆転写、PCR、クローニングなどの分子生物学のトピックスについて学べます。
モバイルアプリ & デスクトップアプリ
artis、Cloning Bench モバイルアプリにより、科学コンテンツや有用なツールにアクセスできます。
OEM およびカスタマイズ cDNA ソリューション
厳格な品質基準でテストされたテーラーメイドパフォーマンスの製品はお客様のアッセイのニーズを満たします。
サポート
PCR および cDNA 合成サポートセンター
エンドポイント PCR および cDNA のアプリケーションについてのヒント、トラブルシューティング、リソースが見つかります。
製品のサポートドキュメント
カタログ番号または製品名で、マニュアル、プロトコル、製品安全データシート、製品に関する文献、証明書を探すことができます。
お問い合わせ
PCR 酵素やマスターミックスに関するご質問は、当社のテクニカルアプリケーション担当にメールまたは電話でお問い合わせください。