Gateway 클로닝
일상적인 클로닝에 적합한 간편한 선택
Invitrogen™ Gateway™ 재조합 클로닝 기술은 제한 효소에 기반한 기존 클로닝의 한계를 극복하여 간단히 몇 단계만으로 사실상 거의 모든 발현 시스템에 접근할 수 있습니다. 단백질 발현에서부터 기능 분석에 이르기까지 Gateway 클로닝 기술은 다양한 연구 분야와 다학제 과학 연구에 적용할 수 있습니다.
이 기술은 기존의 제한 효소 클로닝을 가로막은 방해 요소를 우회하는 방식으로서 리가아제, 서브클로닝 단계가 필요 없고 수없이 많이 콜로니를 스크리닝하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다. Gateway 클로닝 기술에 대해 알아보십시오.
- 빠른 반응 — 1시간 실온 클로닝 반응
- 정확한 결과 — 95% 이상의 클로닝 반응 효율로 필요한 클론 제공
- 다용도 기술 — 백터 사이에서 DNA 물질/삽입체를 쉽게 운반
- 능률적인 프로토콜 —재서열분석이 필요 없고, 하나의 클론으로 표적 식별에서 확인까지 가능(Gateway 클로닝 반응의 기초 참고)
Single-step BP/LR Clonase 반응 프로토콜
한 단계의 반응으로 DNA 단편을 목표 벡터로 복제할 수 있어 시간과 예산을 절약할 수 있습니다.
- 발현 클론을 얻는 데 필요한 시간을 3일에서 1일로 단축
- 더 적은 BP Clonase™ 효소를 사용하여 비용 절감
이 프로토콜은 BioTechniques에서 발간하였습니다. PDF 다운로드. 보충 자료 및 프로토콜 다운로드.