Invitrogen™ MagMAX™ 키트와 Thermo Scientific™ KingFisher™ 정제 시스템을 사용하여 핵산 정제 시스템을 최적화하고 자동화하십시오. 영구자석봉, 일회용 팁 콤과 함께 별도의 운동 제어 장치를 사용하는 이 혁신적인 입자 분리 기술은 KingFisher™ Flex 및 KingFisher™ Duo Prime 기기의 기반을 형성하고 있습니다.
자동 핵산 및 단백질 정제
자동 핵산 정제를 수행하는 실험실을 위한 제품 포트폴리오
- KingFisher™ Purification System 은 핵산, 단백질 또는 세포를 중간 내지 높은 수준으로 처리할 수 있는 자동 자성 비드 기반 격리 및 정제 절차를 제공합니다.
- MagMAX™ Express Particle Processor 는 KingFisher 시스템과 같이 신뢰성 있는 자성 비드 기반 핵산 정제 기능을 도입하였으며 MagMAX 키트와 함께 개발되었습니다.
- BenchPro™ 2100 Plasmid Purification System은 최근 자동 정제 제품 라인업에 추가된 제품으로, 형질주입 등급의 대량 플라스미드 정제를 제공합니다.
KingFisher™ Purification System
MagMAX™ Express Particle Processor
경제적이고 유연한 이 자성 입자 처리기는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
- 2개 처리량 옵션: 24웰 및 96웰 구조
- MagMAX™ Kit 호환
- 자체 완충액 및 배지를 추가할 수 있는 유연성
중간 내지 높은 처리량의 핵산 정제를 위한 솔루션
BenchPro™ 2100 Plasmid Purification System
간편한 이 핸즈프리 시스템은 다음과 같은 기능을 제공합니다.
- 대량의 플라스미드를 형질주입 등급으로 정제
- 배양에서 시료까지 명쾌한 작업
- 원심분리, 피펫팅, 완충액 주입, 타이머, 에탄올의 필요성을 완전히 제거
버튼 하나로 자동화할 수 있는 형질주입 등급의 대량 플라스미드 정제용 솔루션
리소스
상세 정보
| NEW | 핵산 정제 및 분석 지원 센터 핵산 정제 및 분석 응용 분야에 대한 팁, 문제 해결 도움 및 리소스를 확인하십시오. |