Search
Thermo Scientificラボ用フリーザーは信頼性が高く安全な保存を可能にし、幅広いアプリケーション特異的構成で提供されているため、サンプル保存ニーズを満たします。
保存するサンプルの種類をもとに以下のカテゴリーから選択して、お客様の性能や機能構成ニーズを満たすモデルをお選びください。
自動霜取り(-30℃) |
手動霜取り(-20℃) |
血液/血漿 |
可燃性物質 |
ワクチンの保存 |
概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
要求が厳しくスペースが限られたラボにおける、ルーチンから複雑なサンプル保存。 自動霜取り機能により、定期的なサンプルの取り出しは不要です。 | ルーチン保存から、自動霜取りサイクル中に発生する可能性があるキャビネット内のわずかな温度変動にも耐えられないサンプルの複雑な保存。 | AABB、ANRC、およびFDAに準拠し、全血、血液成分、および血漿サンプルの標準的な保存に対応。 | 火花が発生しない環境が必要な揮発性物質、化合物、および溶剤用の、NFPAおよびOSHAに準拠した安全な保存。 | 厳格なコールドチェーン要件やワクチンに特有の許容要件に準拠することにより、ワクチンの有効性および抗力を高いパフォーマンスで持続。 |
代表的なアプリケーション | ||||
| 試薬、日常的な細胞培養培地、染色溶液、メンブレン。 | 酵素、医薬品、-20℃保存が必要なサンプル。 | 全血、血液成分、血漿。 | 火花が発生しない環境が必要な揮発性、可燃性、または爆発性化合物、および溶媒。 | ワクチン |
容量 | ||||
11.5~29.2立方フィート 326~827 L | 5~29.2立方フィート 141.5~827 L | 4.9~51.1立方フィート 133~1,447 L | 5~23立方フィート 141.6~651 L | 1.1~51.1立方フィート 32~1,447 L |
サイズ構成 | ||||
カウンター下
一重ドア縦型
二重ドア縦型 | カウンタートップ
カウンター下
一重ドア縦型
二重ドア縦型 | カウンター下
一重ドア縦型 | カウンター下
一重ドア縦型
二重ドア縦型 | カウンタートップ
カウンター下
一重ドア縦型
二重ドア縦型 |