Höhere Genauigkeit, Empfindlichkeit und absolute Quantifizierung
Die digitale PCR (dPCR) entwickelt sich schnell zur ergänzenden Technologie der Real-Time PCR für eine präzise Nukleinsäurequantifizierung, da sie eine hohe Empfindlichkeit und robuste Leistung gegenüber Inhibitoren liefern kann. Die digitale PCR wird in einer Vielzahl von Forschungsanwendungen eingesetzt und bietet unübertroffene Zuverlässigkeit bei der Quantifizierung seltener Ziele, bei der Kopienzahlvariation (CNV), bei der Genexpression und bei vielen weiteren Anwendungen.
Die digitale PCR funktioniert durch Partitionierung einer Massen-PCR-Reaktion in Tausende von Reaktionen im Nanoliter-Maßstab, die jeweils kein, ein oder nur wenige DNA-Moleküle enthalten. Durch die Zählung positiver Reaktionen und die Anwendung von Poisson-Statistik wird eine absolute Quantifizierung der Probe erreicht. dPCR überwindet häufig auftretende Einschränkungen der qPCR, wie z. B. die Notwendigkeit von Standardkurven, geringe Genauigkeit bei der Bestimmung seltener Ziele und mangelnde Empfindlichkeit bei starken Hintergrundbedingungen.
Erläuterung der Unterschiede zwischen Real-Time-, Digital- und Endpunkt-PCR ›
Infografik: Comparing real time and digital PCR technologies
Leistungsstarke, einfache Digital-PCR-Technologie
Das Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q Digital-PCR-System bietet durch seine einzigartige Mikrofluidik-Array-Platten-Technologie (MAP) eine leistungsstarke und dennoch anwenderfreundliche digitale PCR. Diese firmeneigene Technologie ermöglicht eine konsistente und automatisierte Partitionierung einer Probe in 20.000 Mikrokammern mit einem der besten Variationskoeffizienten (VK) seiner Klasse von < 1 %. Im Gegensatz zu anderen Digital-PCR-Systemen verwendet die MAP-Technologie keine Emulsion oder andere tröpfchenbasierte Methoden zur Partitionierung von Reaktionen. Vielmehr wird das Reagenz mithilfe von Verteilerkanälen mit großer Präzision und Konsistenz in die Mikrokammern aufgeteilt. Darüber hinaus analysiert das QuantStudio Absolute Q System mehr als 95 % der eingefüllten Probe und sorgt so für äußerst genaue Digital-PCR-Ergebnisse.
QuantStudio Absolute Q Digital-PCR-System
QuantStudio Absolute Q Digital-PCR-System
Entdecken Sie es jetzt
Mikrofluidik-Array-Platten-Technologie (MAP)
Mikrofluidik-Array-Platten-Technologie (MAP)
Erfahren Sie mehr
Komplettlösung für Assays für dPCR-Anwendungen
Ein Gerät ist nur so gut wie die Reagenzien, die Sie mit ihm verwenden. TaqMan Real-Time-PCR-Assays gelten seit Langem als Goldstandard für die genetische Analyse. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung, einzigartigen Assay-Design-Algorithmen und dem Nasslabor-Verifikationsprozess haben wir nun ein Portfolio von ebenso robusten Absolute Q dPCR-Assays entwickelt. Und genau wie unsere TaqMan Assays werden auch die Absolute Q dPCR-Assays durch eine Leistungsgarantie* unterstützt.
Absolute Q Flüssigbiopsie-dPCR-Assays
Detektion und Überwachung von Mutationen
Absolute Q Flüssigbiopsie-dPCR-Assays ermöglichen den reproduzierbaren, spezifischen Nachweis bekannter somatischer Mutationen. Jeder vorkonzipierte Assay wurde mithilfe von Kontrollen validiert, um eine Variantenallelfrequenz von 0,1 % in für Krebs relevanten Genen zu erkennen.
Entdecken Sie die Absolute Q Flüssigbiopsie-dPCR-Assays
Absolute Q Virustiter-dPCR-Assays
Lösungen für die Entwicklung von Zell- und Gentherapien
Absolute Q Virustiter-dPCR-Assays ermöglichen eine einfache, genaue und absolute Quantifizierung viraler Vektorgenome zur Bestimmung der Konzentration und Bewertung der Qualität für die Entwicklung von Biopharmazeutika und Gentherapien. Diese Assays können einzeln oder mit einem Multiplex mit einem kundenspezifischen Assay für Ihr interessierendes Zielgen ausgeführt werden.
Entdecken Sie Absolute Q Virustiter-dPCR-Assays
Absolute Q Virustiter-dPCR-Assays
Abwasserüberwachung
Mit dem QuantStudio Absolute Q Digital-PCR-System (dPCR) können bis zu vier optische Kanäle für die gleichzeitige Multiplex-Erkennung abwasserrelevanter Ziele genutzt werden.
Entdecken Sie Lösungen für die Abwasserüberwachung
Um die besten Ergebnisse und reproduzierbare Daten zu erhalten, auf die Sie sich verlassen können, wählen Sie aus unserem anwendungsspezifischen Menü von Absolute Q Assays und Reagenzien für die dPCR.
Verlassen Sie sich auf Ihre Assay-Auswahl – garantierte Leistung ›
Ein einfacher Arbeitsablauf, den Sie bereits kennen
Das QuantStudio Absolute Q Digital-PCR-System integriert alle notwendigen Schritte für die dPCR – Partitionierung, Thermozyklus und Datenerfassung – in einem einzigen Gerät. Pipettieren Sie einfach das Reaktionsgemisch wie bei der Real-Time PCR in die MAP, und die Plattform übernimmt den Rest. Keine steile Lernkurve und keine zusätzlichen Schritte – genau der gleiche grundlegende Arbeitsablauf, mit dem Sie bereits vertraut sind.
AbsoluteQ_Workflow_Blue
Der einfache Arbeitsablauf kann in weniger als 90 Minuten mit < 5 Minuten Vorbereitungszeit abgeschlossen werden.
Learn about the advantages of digital PCR for precise absolute quantification
While both digital PCR and quantitative PCR can measure nucleic acid quantities, use this free infographic to learn more about each technology and how they complement each other.
Download infographic
Understand the differences between real-time, digital and endpoint PCR in this article ›
InfographicThumbnail (1)
Zuverlässige Analyse, einfache Verwendung
Unsere saubere und leistungsstarke Datenanalyse-Suite bietet eine Reihe von Optionen für die Verarbeitung Ihrer Daten. Unabhängig davon, ob Sie Multiplexdaten visualisieren oder Konzentrationen für mehrere Replikate berechnen, können die Ergebnisse für die nachgeschaltete Analyse exportiert oder in nur wenigen Klicks zu einem einfach zu lesenden Bericht zusammengestellt werden.
AnalysisThreshold-v3
Weitere Digital-PCR-Lösungen
QuantStudio-3D-crop
QuantStudio 3D System für digitale PCR
Das einfache, kostengünstige Applied Biosystems QuantStudio 3D System für digitale PCR verwendet eine Sealed-Chip-Technologie und bietet eine optimierte, zuverlässige und sichere Methode zur Durchführung digitaler PCR. Mit dem sofort anwendbaren Chip-basierten Arbeitsablauf können Sie den Chip laden, versiegeln und zur Amplifikation übergehen.
Entdecken Sie das QuantStudio 3D System
Finden Sie kompatible TaqMan Digital-PCR-Assays