Search
Pour faciliter la sélection, nos produits sont organisés en trois catégories générales : Tubes cryogéniques manuels standard, tubes adaptés à l’automatisation et tubes de stockage ouverts compatibles avec l’automatisation pour les applications de stockage non cryogénique.
| Cryotubes manuels standard | Cryotubes adaptés à l’automatisation | Tubes de stockage ouverts et adaptés à l’automatisation avec bouchons septa | |
| ![]() | ![]() | |
| Gammes de produits | |||
|---|---|---|---|
| Nalgene, Nunc | Tubes à vis Matrix & Nunc Universal | Tube Matrix ouvert | |
Description | |||
| Idéal pour le traitement et le stockage manuels des échantillons au format cryoboîte standard. | Conçu pour des processus évolutifs et adaptés à l’automatisation, et compatible avec plusieurs technologies de codes-barres pour une identification et un suivi fiables des échantillons. | Tubes de stockage ouverts adaptés à l’automatisation pour le stockage à température ambiante ou à basse température. Permet un perçage répété tout en maintenant l’intégrité du joint. | |
Applications de stockage d’échantillons typiques | |||
Cellules Sous-produit de culture cellulaire Liquides biologiques et dérivés Tissus Produits génomiques Protéines | Cellules Sous-produit de culture cellulaire Liquides biologiques et dérivés Tissus Produits génomiques Protéines Petites molécules | Petites molécules Produits génomiques | |
| Codes-barres | |||
| Code 1D (côté) + lisible à l’œil nu (côté) | 2D (fond) 1D + lisible à l’œil nu (côté)* 2D lisible à l’œil nu (fond)* | 2D (fond) 1D + lisible à l’œil nu (côté)* Alphanumérique | |
| Tailles | |||
| 1 ml à 15 ml | 0,2 ml à 12 ml | 0,5 ml, 0,75 ml, 1,4 ml | |
| Format de stockage | |||
| Boîte cryogénique | Portoir ANSI / SLAS 24, 48 et 96 tubes Boîte cryogénique | Portoir ANSI / SLAS 96 tubes | |
| Plage de températures | |||
| Échantillons congelés dans l’azote liquide en phase vapeur** | Échantillons congelés dans l’azote liquide en phase vapeur* | Température ambiante à −80° C* | |
*Les plages de températures sont basées sur le matériau des bouchons DuraSeal et SepraSeal. La température minimale du matériau des bouchons DuraSeal est approuvée à −80°C, les bouchons SepraSeal sont approuvés à −60° C
** Les tubes peuvent également être utilisés dans l’azote liquide lorsqu’ils sont protégés par CryoFlex