샘플을 보호하기 위해 필요한 모든 것
극저온 및 초저온 샘플 보관으로 생물학적 표본 및 그 파생 물질, 게놈 물질, 화합물을 장기간 안전하게 보관할 수 있습니다. 보관 상태이나 미확인된 샘플은 사용할 수 없고 아무런 도움이 되지 않기 때문에 보관된 샘플과 관련된 정보를 보존하는 것은 보관 프로세스의 핵심적인 부분 중 하나입니다. Thermo Scientific은 샘플의 추적 및 보존을 위한 입증된 솔루션을 보유하고 있습니다.
Quicklinks
가장 인기 있는 샘플 보관 및 관리 제품
주요 샘플 보관 및 관리 카테고리
벤치탑 쿨러를 사용해 실험대 위에 있는 동안 냉동 온도를 유지시켜 효소, 세포, 시약, 용액을 보호하십시오.
Thermo Scientific 극저온 제품 라벨을 사용하여 샘플 및 보관 상자를 쉽고 영구적으로 식별하십시오.
Thermo Scientific CryoPlus LN2 극저온 보관용으로 설계된 Thermo Scientific 극저온 박스로 저장 용량을 극대화하십시오.
분당 -1°C에 근접하는 냉각 속도를 지원하는 Thermo Scientific Mr. Frosty 용기를 이용하여 1 ~ 5mL 튜브에 담긴 세포를 냉동시키십시오.
보관 플레이트는 신약 발견 및 분자 생물학 응용 분야에서 샘플 보관, 고효율 스크리닝 및 저결합 어세이에 사용되는 경제적이며 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.
2D 바코드 리더(barcode reader)에서 샘플 취급 소프트웨어에 이르기까지, 보관 튜브에서 캡퍼(capper)/디캡퍼(decapper) 및 씰러(sealer)에 이르기까지 당사는 수동 또는 통합 워크플로우 처리량 향상을 위해 전체 보관 및 취급을 위한 제품 라인을 제공합니다.
샘플 수명 기간 동안 일정한 pH를 유지하면서 동시에 이온 침출을 피하려면 샘플을 이들 튜브 및 바이알에 보관하십시오.
Thermo Scientific -80°C 실험실용 냉동고는 샘플을 보호하고 보관 용량을 최대화하도록 설계되었습니다.
최고의 안전성과 보안성을 지닌 비유해(nonhazardous) 물질, 세포, 조직, 산업 가스 및 기타 생물학적 샘플을 운반하고 보관하십시오.
극저온 조건에서 샘플이 손상되지 않도록 보호하기 위해 고안된 제품으로 업무 효율성을 높이는데 도움이 됩니다.
custom-barcodes-image-230x195
프로세스에 강력한 바코드 기술을 사용하십시오.
맞춤형 바코드 및 라벨링은 Abgene 및 Nunc 보관 플레이트에서 샘플 및 샘플 그룹의 추적 성능을 향상시킬 수 있습니다.
자세히 살펴보기