Technologien der Spektroskopie, Rheologie und Extrusion zur Entwicklung und Prüfung von Lebensmitteln
Moderne Technologie in der Lebensmittelproduktion
Optimieren Sie die Entwicklung von Lebensmittelprodukten, und gewinnen Sie das Vertrauen der Verbraucher
Die Thermo Scientific Geräte für die Lebensmittelentwicklung wurden konzipiert, um menschliche Fehler zu minimieren, eine eindeutige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, eine Konsistenz zwischen Chargen zu ermöglichen und zu bestätigen, dass Produkte die Lebensmittel- und Getränkevorschriften erfüllen. Sie können sich auf unser Fachwissen verlassen, um sicherzustellen, dass die Sicherheit und die Geschmackserwartungen Ihrer Verbraucher stets erfüllt werden.
Strategie für die Entwicklung von Lebensmitteln
Die Kontrolle der mechanischen und sensorischen Eigenschaften von Lebensmitteln und Analoga ist ein wesentlicher Bestandteil der Lebensmittelproduktion. Die Extrusion von Lebensmittelzutaten in die bevorzugte Form und Größe bietet ein kontinuierliches, kostengünstiges Produktionsverfahren, während die Rheologie die Bewertung der mechanischen Eigenschaften ermöglicht, um sicherzustellen, dass die Eigenschaften der Lebensmittel mit dem Versprechen Ihrer Marke übereinstimmen. Durch die Kombination dieser Technologien werden eine präzise Prozesssteuerung und eine gleichbleibende Produktqualität gewährleistet.
Lebensmittelextrusion mit Doppelschneckenextrudern
Extrusionsprozesse sind in der Entwicklung und Herstellung von Lebensmitteln weit verbreitet und spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung neuer funktioneller Lebensmittel. Durch sorgfältig ausgewählte Verarbeitungsparameter bestimmen und verbessern sie die Lebensmitteleigenschaften von Textur und Form und können Geschmack oder Farbe beeinflussen.
Die Lebensmittelextrusion ist ein bewährtes, vielseitiges Verfahren zur Herstellung von:
  • Fleischanaloga
  • Nudeln, Müsli, Snacks
  • Aromastoffen
  • Nährstoffzusätzen
  • Tierfutterprodukten
Thermo Scientific Process 11 Doppelschneckenextruder
Bei der Entwicklung neuer Produkte und der Prozessoptimierung benötigen Lebensmittelingenieure hochflexible Systeme, die kleine Durchsatzmengen von Gramm bis hin zu einigen Kilogramm pro Stunde bewältigen können. Außerdem sollten sie einfach zu reinigen, intuitiv zu bedienen und in der Lage sein, eine vollständige Verarbeitungslinie nachzuahmen. Der Thermo Scientific Process 11 Doppelschneckenextruder ermöglicht einen rationalisierten, flexiblen F+E-Arbeitsablauf für eine kostengünstige, kontinuierliche Produktion mit präziser Steuerung für die Aufrechterhaltung einer hohen Produktqualität.
Thermo Scientific Process 16 Doppelschneckenextruder
Ein hochmodulares, flexibles Extrusionssystem mit einer Vielzahl von Optionen und Zubehör zur Unterstützung Ihrer Lebensmittelentwicklung, Prozessentwicklung und Anforderungen an die Kleinserienfertigung. Mit einer breiten Palette an Zuführoptionen für verschiedene Materialtypen, einem Monocoque-Gehäuse aus Edelstahl für eine einfache Reinigung und ein klar strukturiertes HMI für eine präzise Parametersteuerung ermöglicht der Thermo Scientific Process 16 Extruder die effiziente und kostengünstige Durchführung zahlreicher Tests und spart wertvollen Laborraum.
Rheologische Eigenschaften von Lebensmitteln
Rheologische und texturelle Eigenschaften spielen während des gesamten Lebenszyklus von flüssigen bis hin zu festen Lebensmittelformulierungen eine wichtige Rolle. Rheometer können rheologische Eigenschaften wie Viskosität, Elastizität und Fließspannung bestimmen. Angesichts des breiten Spektrums an Strukturen, Texturen und Verhaltensweisen von Lebensmitteln ist ein breites Spektrum an rheologischen Methoden zur Charakterisierung in den Phasen der Formulierung, Herstellung, Haltbarkeit und des Verzehrs erforderlich. Rheometer verfügen über eine Reihe von Zubehörteilen, die Wissenschaftler und Techniker bei ihren Untersuchungen unterstützen.
Thermo Scientific HAAKE Rheometer
Thermo Scientific HAAKE Rheometer geben Aufschluss darüber, wie Ihre Lebensmittel unter verschiedenen Bedingungen während des Lebenszyklus Ihres Produkts fließen oder sich verformen – wenn sie durch Ihren Prozessstrom gepumpt werden oder wenn Verbraucher sie einschenken, kauen, lagern oder anderweitig beurteilen, ob Ihr Lebensmittel- oder Getränkeprodukt ihren idealen sensorischen Erwartungen entspricht.
Zu den rheologischen Bestimmungen von Lebensmitteln gehören:
  • Umfassende rheologische Untersuchungen für die F+E neuer Rezepturen
  • Durchflusskurven- oder Fließpunktmessungen im Labor für Qualitätskontrolle
  • Einfache Einzelpunkt-Viskositätsmessungen für eine schnelle Chargenfreigabe in der Produktion
UV/VIS-Spektroskopie in der Lebensmittelanalytik
UV/VIS-Spektralphotometer bieten eine schnelle, kostengünstige und anwenderfreundliche Analyse, um zu überprüfen, ob die Produktqualität von Getränken wie Bier, Wein, Säften, Energie- und Erfrischungsgetränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten, selbst klebrigen und dickflüssigen wie Honig oder öligen wie Palmöl, innerhalb der Spezifikationen liegt.
So lässt sich beispielsweise mit einer einfachen UV/VIS-Analyse Ihres neuesten Craft-Biers feststellen, ob seine Bitterkeit den Erwartungen für Ihr beliebtestes IPA entspricht. Sie können die Klarheit Ihres Wassers als ein Rohstoff untersuchen oder Ihr Wasser als ein in Flaschen abgefülltes Produkt auf das Vorhandensein von Verunreinigungen oder Einschlüssen testen. Bei der Herstellung von Wein können Sie feststellen, ob die Farbintensität für Ihren kräftigen Burgunder genau richtig ist. Und wenn Ihr Erfrischungsgetränk eine markentypische leuchtend blaue Farbe hat, können Sie überprüfen, ob die Konzentration des lebensmittelechten Farbstoffs innerhalb der Spezifikation liegt. Sogar Ihr klebrig-süßer Honig kann getestet werden, um eventuelle Farbveränderungen aufgrund schlechter Lagerung, Verfälschung oder extremer Hitzeeinwirkung festzustellen und um zu überprüfen, ob er die gesetzlichen Normen für den zulässigen HMF-Gehalt erfüllt.
Thermo Scientific GENESYS UV/VIS-Spektralphotometer
Die Thermo Scientific GENESYS UV/VIS-Spektralphotometer wurden für Labore entwickelt, in denen robuste, anwenderfreundliche Geräte ein Muss sind. Sie bieten eine Reihe von Lösungen für Routineanalysen und spezielle Messungen.
In der Regel umfasst die Analyse kolorimetrische Bestimmungen im sichtbaren Bereich. Mit nur einem kleinen Probenvolumen können Sie Ergebnisse in Sekunden anzeigen, um die Qualität von Inhaltsstoffen, Prozesszwischenprodukten und Lebensmittelprodukten zu überprüfen. 
Vereinfachen Sie das Sampling mit einfachem Zugriff, Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, um Ihren unterschiedlichen Testanforderungen gerecht zu werden.
Thermo Scientific BeerCraft Software für GENESYS UV/VIS-Spektralphotometer
Stellen Sie mit der Thermo Scientific BeerCraft Software die Konsistenz jedes einzelnen Gebräus sicher. Wir haben es einfach gemacht, damit Sie ohne komplizierte Berechnungen schneller Antworten erhalten. Analysieren Sie über zwanzig Bierparameter auf Knopfdruck; die Methoden sind für schnelle und einfache Bestimmungen vorprogrammiert. Bewahren Sie die Identität Ihres Biers und den Erfolg Ihrer Marke mit der BeerCraft Software für die Verwendung mit den Thermo Scientific GENESYS 50 oder GENESYS 150 UV/VIS-Spektralphotometern.
Thermo Scientific VISIONlite 5 Software
Die Thermo Scientific VISIONlite 5 Software erweitert die Möglichkeiten unserer UV/VIS-Geräte, indem sie experimentelle und analytische Ergebnisse mühelos anzeigt und protokolliert. Weitere eigenständige Pakete sind verfügbar: ColorCalc zeichnet das Transmissions- oder Reflexionsspektrum auf und führt Farbberechnungen durch; EnzLab bietet vordefinierte Methoden und Arbeitsabläufe für enzymatische Tests; und Wine Analysis enthält vordefinierte photometrische, kolorimetrische und enzymatische Analysemethoden, die in der Wein- und Saftanalyse üblich sind.
IR-Spektroskopie in der Lebensmittelanalytik
Die Gewährleistung von Qualität und Sicherheit bei Lebensmitteln und Getränken erfordert ständige Wachsamkeit, um sicherzustellen, dass alle Oberflächen, mit denen die Lebensmittel während der Produktion in Berührung kommen, inert, ungiftig und absolut sauber sind. Dennoch können die Lebensmittel auf ihrem Weg kleine Mengen an Material aufnehmen. Es ist wichtig, unerwartete Komponenten zu identifizieren, um festzustellen, ob es sich um Verunreinigungen handelt, die beseitigt werden müssen, oder um akzeptable Nebenprodukte des Lebensmittelherstellungsprozesses. Die Infrarotspektroskopie kann während des gesamten Prozesses eine schnelle Analyse ermöglichen.
Thermo Scientific Antaris II FT-NIR-Analysator
Die Fourier-Transform-Nahinfrarotspektroskopie (FT-NIR) ist ein einfaches, relativ schnelles und reproduzierbares Verfahren zur direkten und zerstörungsfreien Analyse von Pulvern und Flüssigkeiten. Der Thermo Scientific Antaris II FT-NIR-Analysator kann für die Methodenentwicklung, zur At-Line-Qualitätskontrolle sowie In-Line-Überwachung und -Kontrolle verwendet werden. Dies ist nützlich für das:
• Beurteilen von Fleischprodukten, Speiseölen, Getränken, verarbeiteten Lebensmitteln, Zucker/anderen Süßstoffen, Saatgut, Milchprodukten und Milchpulvern
• Überwachen des Trocknungsprozesses von Milchpulvern
• Erstellen von Berichten über Nährwertangaben und Primäranalysen 
• Bestätigen der Identität und Konsistenz von Nahrungsergänzungsmitteln und Lebensmittelzutaten
Thermo Scientific Nicolet Summit OA FT-IR-Spektrometer
Das Thermo Scientific Nicolet Summit OA FT-IR-Spektrometer wurde speziell für die schnelle Bestimmung viskoser und flüssiger Proben entwickelt und ist ein robustes, einfach zu bedienendes Gerät, das die ideale Leistung und Eignung für die Qualitätskontrolle und Materialidentifizierung bietet.
Mit diesem Gerät können Sie:
• eine schnelle Charakterisierung von Öl-, Flüssigkeits-, Sirup- und Pastenproben durchführen
• die Kosten kontrollieren, die Ölqualität überprüfen und ein einheitliches Erscheinungsbild der Produkte für die Hersteller von Snacks gewährleisten
• kundenspezifische Anwendungen für die qualitative und quantitative Analyse von Lebensmitteln erstellen
Röntgenfluoreszenzanalyse von Lebensmitteln
Säuglingsanfangsnahrung, Haustiernahrung und Futtermittel für Nutztiere enthalten eine breite Palette an erforderlichen Nährstoffen und dienen als primäre tägliche Energiequelle in Form von Pulver, Trockenfutter oder Nassfutter. Säuglingsnahrung ist eine Mischung aus Nährstoffen und anderen Bestandteilen, welche die menschliche Muttermilch etwa ein bis drei Monate nach der Geburt nachahmen soll. Säuglingsnahrung wird in der Regel aus Pulver (mit Wasser gemischt) oder aus Flüssigkeit (mit oder ohne zusätzliches Wasser) für die Flaschen- oder Bechernahrung zubereitet. Es kann erhebliche Unterschiede im Nährstoffgehalt zwischen kommerziellen Produkten geben. Die wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenzanalyse (WDRFA) führt qualitative Bestimmungen durch, indem die Probenwerte mit einem Satz von Kalibrierstandards verglichen werden. 
Thermo Scientific ARL OPTIM'X WDRFA-Spektrometer
Das Thermo Scientific ARL OPTIM'X WDRFA-Spektrometer erfüllt die Anforderungen an hohe Leistung und hohen Durchsatz für nahrungsergänzende Milchpulver: 
  • Multielementfähigkeit: Mg, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Zn, Cu, Se, Mo, Jod (Wenn Na und Mg erforderlich sind, muss WDX verwendet werden, um die erforderliche Leistung zu erhalten)
  • Mineralanalyse
  • Fortschrittliche quantitative Algorithmen für optimale Genauigkeit
  • Ausgezeichnete Wiederholbarkeit