48ab - 응용분야/시료/제품/리소스/문의하기
반도체 소자는 더 빠른 속도, 더 짧은 생산 시간, 시장 출시 시간 등에 대한 요구로 인해 점점 더 복잡해지고 있습니다. 옹스트롬 미만의 정확도로 통계적으로 관련성 있는 데이터를 생성하기 위해 매우 특이적인 측정이 필요하기 때문에, 주사 투과 전자현미경 (S)TEM 계측은 모든 최첨단 웨이퍼 제조 워크플로우에서 필수 요소가 되었습니다. 이 데이터를 통해 제조업체는 도구세트를 보정하고, 고장 메커니즘을 진단하며, 전체 공정 수율을 최적화할 수 있습니다.
Thermo Fisher Scientific은 필요에 따라 수동, 반자동 또는 전자동 솔루션을 제공할 수 있는 충분히 유연한 계측 워크플로우를 제공합니다. Thermo Scientific Metrios AX 시스템은 반도체 제조업체가 웨이퍼 제조 공정을 개발하고 관리하는 데 필요한 빠르고 정확한 측정을 제공할 수 있도록 설계된 최초의 TEM입니다. 자세한 내용은 아래 Metrios 제품 페이지를 참조하십시오.
TEM 계측 워크플로우 예
Wafer analyzed with STEM metrology to assess the line roughness.
300mm post-lithography (EUV exposure) 및 post-etch 웨이퍼에서 line roughness (LER/LWR)를 평가하는 데 사용되는 STEM 계측의 예. 이것은 10nm 기술 노드를 위한 게이트 핀(gate fins)을 생성하는 데 사용되는 다단계 패터닝 공정의 일부를 모방합니다.
리소스
응용분야
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
반도체 경로탐색(Pathfinding) 및 개발
고성능 반도체 장치의 제조에 필요한 실행 가능한 솔루션과 설계 방법을 확인하기 위한 고급 전자 현미경 검사, 집속 이온빔 및 관련 분석 기법.
physical_characterization_thumb_274x180_144dpi
물리적 및 화학적 특성 분석
지속적인 소비자 수요는 더 작고 빠르며 저렴한 전자 장치를 만들도록 촉진합니다. 그 생산은 광범위한 반도체 및 디스플레이 장치를 이미지화, 분석 및 특성 분석하는 고생산성 기기 및 워크플로우에 의존합니다.
yield_ramp_metrology_2_thumb_274x180
수율 경사 및 계측
당사에서는 다양한 반도체 응용 분야와 장치의 생산성을 높이고 수율을 높일 수 있도록 설계된 결함 분석, 계측 및 공정 관리를 위한 고급 분석 기능을 제공합니다.
시료
반도체 물질 및 장치 특성 분석
반도체 장치가 축소되고 복잡해짐에 따라 새로운 설계와 구조를 필요로 하게 되었습니다. 고생산성의 3D 분석 워크플로우는 장치 개발 시간을 단축하고 수율을 극대화할 수 있으며, 장치가 산업의 향후 요구 사항에 부합되도록 보장합니다.
자세히 알아보기 ›
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
제품
기기 카드 원본 스타일시트
Talos F200E TEM
  • 반도체 및 마이크로전자 장치의 고품질 (S)TEM 이미징
  • EDS를 통한 정밀하고 고속의 화학적 특성 분석
  • 전용 반도체 관련 응용 분야
Metrios AX TEM
  • 품질, 일관성, 계측, 운영 비용 절감을 지원하는 자동화 옵션
  • 머신 러닝을 활용하여 탁월한 자동맞춤 및 기능 인식 제공
  • 현장(in-situ)현장 외(ex-situ) 박막층 준비를 위한 워크플로우
Avizo 소프트웨어
재료 과학
  • 다중 데이터/다중 뷰, 다중 채널, 타임 시리즈, 대량 데이터 지원
  • 고급 다중 모드 2D/3D 자동 등록
  • 아티팩트(artifact) 감소 알고리즘
Inspect 3D 소프트웨어
  • 교차-상관관계를 위한 이미지 처리 도구 및 필터
  • 이미지 정렬을 위한 형상 추적
  • 반복 투영 비교를 위한 대수적 재구성 기술
문의하기