生物学、病理、医薬品開発を支える透過型電子顕微鏡
電子顕微鏡により、作物の品質向上、健康を支える仕組みの解明、そして不調時を支える新たな治療法の開発など、あらゆる分野でブレークスルーが生まれています。 Thermo Scientific Talos 12透過型電子顕微鏡(TEM)は、120 kVクラスの次世代モデルとして、お客様のニーズに応える設計が施されています。
操作性に優れたTalos 12 TEMは、多様な科学イメージングおよび実験ニーズに応える卓越した性能を提供します。 堅牢なエンクロージャーによる省スペース設計に加え、アクセス性を高める各種システムを搭載し、信頼性の高い性能と自動化を、より多くの研究者およびラボへ届けます。
細胞および組織の日常的なTEMイメージング向けの標準システムとして、または走査透過型電子顕微鏡(STEM)およびエネルギー分散型X線分光法(EDS)検出器を用いた試料特性評価向けの高度なシステムとして、さらにはエントリーレベルのクライオ電子顕微鏡(cryo-EM)プラットフォームとして構成可能です。 モジュール設計により、研究ラボやコア施設の多様なニーズに対応します。
Talos 12 TEMの特長
細胞の超微細構造
樹脂包埋した細胞や組織を、サブナノメートル分解能で観察
病理イメージング
細胞および組織の異常、感染症、機能障害を解明。
構造生物学研究
タンパク質複合体の解析、cryo-EM単粒子解析に向けた最適化とデータ取得
3Dイメージングのためのトモグラフィー
ナノメートル分解能で三次元空間関係を解明
ナノ粒子の特性評価
高性能クライオ画像取得とAIを活用したセグメンテーションで重要品質特性(CQA)を解析
高度なイメージングオプション
3D可視化、相関顕微鏡法、STEMまたはEDS解析で研究能力を拡大
Webセミナー:新製品Talos 12 TEMのご紹介
Talos Webセミナーバナー
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.