Extrusoras de doble husillo Thermo Fisher Scientific
Las extrusoras de doble husillo Thermo Scientific ofrecen configuraciones de composición flexibles que le permiten abarcar desde la extrusión de lotes pequeños a escala de laboratorio hasta la producción a escala piloto.
Con las extrusoras de doble husillo a escala de laboratorio, puede:
  • Simular la producción y optimizar su proceso.
  • Incorporar diferentes aditivos (sólidos y líquidos) a lo largo de los distintos puertos del cilindro.
  • Configurar de manera rápida y sencilla una amplia variedad de aplicaciones y condiciones de prueba.
Extrusora de doble husillo de tipo paralelo Process 11
El diseño de la extrusora de doble husillo Thermo Scientific Process 11 y sus accesorios, así como sus husillos segmentados en paralelo, permiten el procesamiento continuo y por lotes, mientras que garantizan la ampliación a escala piloto o de producción.
  • El diseño de husillo segmentado, la longitud del cilindro ajustable y las zonas por temperatura permiten obtener excelentes resultados de mezcla desde tan solo 20 g hasta una composición de 2 kg por hora. Con una cantidad mínima de muestra, el diseño de experimentos (DOE) se puede llevar a cabo en un solo proceso continuo. Las diferentes aplicaciones cuentan con un diseño de husillo flexible y segmentado y siete zonas de temperatura ajustables independientemente a lo largo del cilindro.
  • Los puertos de alimentación y ventilación divididos a lo largo del cilindro para pellets, polvos y líquidos funcionan con pellets estándar y ofrecen pasos de premezcla redundantes. Hay hasta 6 puertos adicionales disponibles para la alimentación o ventilación de material adicional.
  • El procesamiento continuo a escala de laboratorio aumenta la eficacia del diseño de experimentos Las composiciones de materiales se pueden cambiar durante el procesamiento sin pasos de limpieza intermedios, con el consiguiente ahorro de tiempo y materiales, en comparación con los procesos por lotes.
  • También hay disponible un modelo higiénico diseñado para el sector alimentario y cosmético: las piezas en contacto con el producto están fabricadas con acero apto para aplicaciones higiénicas.
Extrusora de doble husillo Process 16
La extrusora de doble husillo Thermo Scientific Process 16 es un sistema altamente modular de extrusión con una amplia gama de opciones y accesorios diseñadas para cubrir sus requisitos de procesamiento. 
  • Desarrollo de materiales rápido y fiable para los sectores de polímeros, alimentos y productos farmacéuticos.
  • Utilización de tan solo 0,4 kg de material o aumento de hasta 18 kg/h para optimizar los parámetros de proceso y las formulaciones.
  • Un cilindro equipado con puertos le permite medir materiales a lo largo del cilindro gracias a sus accesos de alimentación superiores o laterales. La alimentación lateral aumenta la cantidad de rellenos de baja densidad a granel incorporados en la matriz base.
  • Todos los controladores del alimentador están integrados. Esto significa que la extrusora detecta automáticamente un alimentador conectado y se muestra en la pantalla HMI.
  • El diseño de husillo segmentado se puede configurar individualmente para que coincida exactamente con los requisitos del proceso con una amplia gama de elementos de transporte, mezcla y extrusión.
  • Los elementos de husillo tienen una relación de 1,73:1 de diámetro exterior a interior, lo que resulta en un diseño de alto volumen libre. Con un diámetro de husillo de 16 mm, este diseño le permite procesar con éxito materiales difíciles como pellets grandes, escamas, fibras o rellenos de baja densidad a granel.
  • También hay disponible un modelo higiénico diseñado para el sector alimentario y cosmético: las piezas en contacto con el producto están fabricadas con acero apto para aplicaciones higiénicas.
Extrusora de doble husillo TSE 24 MC
Las extrusoras a escala piloto, como la extrusora de doble husillo Thermo Scientific TSE 24 MC, son una excelente opción para la producción de lotes pequeños.
  • Logre un rendimiento de hasta 50 kg/h para la fabricación a pequeña escala.
  • Optimice los parámetros de su proceso en condiciones reales.
  • Un cilindro equipado con puertos le permite medir materiales a lo largo del cilindro gracias a sus accesos de alimentación superiores o laterales.