Fluorescencia doble flexible y recuento de células de campo brillante con compatibilidad con portaobjetos reutilizables
El contador de células automatizado Invitrogen Countess 3 FL tiene capacidades de fluorescencia con dos cubos de luz fluorescentes fácilmente intercambiables seleccionados entre 14 opciones de expansión de espectro. Al igual que el instrumento Countess 3, el instrumento Countess 3 FL puede contar células y medir la viabilidad en campo brillante, al mismo tiempo que informa de la expresión de proteínas fluorescentes, apoptosis, eficacia de la transfección y viabilidad celular mediante reactivos fluorescentes en tan sólo 30 segundos.
El recuento de células por fluorescencia también permite el uso de ensayos celulares basados en fluorescencia, que ofrecen mayor especificidad con muestras complejas mediante tinciones celulares fluorescentes o células etiquetadas con fluorescencia.
Características
El FL instrumento Countess 3 FL comparte característica comunes con el modelo Countess 3: es exacto, preciso, rápido, sencillo y automático; ofrece medidas de viabilidad y datos de una sola célula en una amplia variedad de líneas celulares; es compatible con portaobjetos reutilizables; y posee un software opcional para compatibilidad con el cumplimiento de 21 CFR Parte 11 para registros electrónicos. Además, sus propiedades de fluorescencia abren opciones y aplicaciones adicionales.
Aplicaciones de fluorescencia
Viabilidad avanzada, apoptosis, eficacia de transfección, expresión de proteínas fluorescentes y mucho más.
Cubos de luz LED intercambiables
Amplíe su selección de proteínas fluorescentes y tintes más allá de GFP y RFP
Reactivos ReadyCount optimizados
Diseñados para el contador de células Countess 3 FL
Aplicaciones de recuento de fluorescencia
Además de contar células, las capacidades de fluorescencia del instrumento Countess 3 FL se utilizan a menudo para evaluar la viabilidad celular, la apoptosis, la eficacia de transfección y la expresión de las proteínas fluorescentes. Sin embargo, las aplicaciones se extienden a cualquier parámetro celular que sea autofluorescente o que pueda etiquetarse con tintes fluorescentes. Encontrará datos que ilustran el control de calidad del cultivo celular, la detección de células CAR-T, la eficacia de edición CRISPR-Cas9 y otras aplicaciones de fluorescencia en Datos de muestras.
Viabilidad celular. La evaluación de la viabilidad celular es un paso clave en el cultivo celular cotidiano y es necesaria para un procesamiento posterior preciso y eficaz. Las opciones de fluorescencia de Countess 3 FL ofrecen un control de viabilidad sensible y específico que se puede realizar rápida y fácilmente antes del análisis de muestras posterior.
Aunque el azul de tripano se utiliza ampliamente para la evaluación de viabilidad en el recuento de células de campo brillante, puede alterar la morfología celular en ciertos casos. Por ejemplo, cuando se tiñen con azul de tripano las CMSP de ratón muertas, estas pueden expandirse y hundirse en un plano focal diferente al de las células vivas, lo que complica la detección y el recuento exactos. Como alternativa de fluorescencia, la tinción de viabilidad verde/roja Invitrogen ReadyCount  contiene naranja acridina y yoduro de propidio (AO/PI) en una combinación optimizada. La tinción fluorescente proporciona una gran sensibilidad y una mayor especificidad del estado vivo/muerto en una población de células mixtas sin alterar la morfología de la célula.
Medición de viabilidad mediante fluorescencia
Las CMSP murinas se tiñeron con la tinción de viabilidad verde/roja ReadyCount y se contaron con el Countess Automated Cell Counter 3 FL. En el modo de fluorescencia, la mezcla AO/PI preoptimizada de este reactivo da como resultado una mayor especificidad de vivas/muertas. Las células muertas (38 %) se tiñen en rojo por el PI y se detectan con el cubo de luz Texas Red 2.0, mientras que todas las células nucleadas (99 %) fluorescen en verde con el tinte AO y se detectan con el cubo de luz GFP 2.0.
Detección de apoptosis
Se incubaron células U2OS (epiteliales de osteosarcoma humano) con estaurosporina 4 µM para inducir apoptosis, se marcaron con el reactivo de detección CellEvent Caspase 3/7 Green y la tinción de ácidos nucleicos SYTOX Deep Red y se contaron en un contador de células Countess 3 FL equipado con cubos de luz GFP 2.0 y Cy5 2.0. El análisis identificó células apoptóticas (verde, 83 %), muertas (rojo, 32 %) y "a punto de morir" (azul verdoso, 16 %). Los porcentajes suman más del 100 % porque el 16 % de las células que expresan ambas tinciones se cuentan en las tres categorías.
Detección de apoptosis. Las tinciones fluorescentes pueden ir dirigidas a diferentes aspectos y etapas de la apoptosis, como las alteraciones de la membrana plasmática (Annexin V), los cambios mitocondriales (JC-1) o la activación de la caspasa (Caspase 3/7). Emparejar una de estas con una tinción de viabilidad en la Countess 3 FL puede identificar células apoptóticas, así como células vivas y muertas.
Eficacia de la transfección. La evaluación del porcentaje de células transfectadas o transducidas con éxito en una población es fundamental para la investigación. Normalmente, la transfección o la transducción se combina con un reportero de proteínas fluorescentes como la GFP. El Countess Automated Cell Counter 3 FL, cargado con la selección de cubos de luz que haga, ofrece un método rápido y sencillo para obtener fácilmente datos sobre eficacia de la transfección.
Eficacia de la transfección
Se transfectaron células Jurkat con un vector de expresión de GFP. (Izquierda) Las células se pueden ver adheridas al recipiente en esta imagen capturada en un sistema de imágenes EVOS M5000. (Derecha) Las células fueron tripsinizadas y contadas en un contador de células Countess 3 FL equipado con un cubo de luz EVOS GFP. El análisis mostró que el 50 % de las células se transfectaron con éxito.
"Hemos comparado con un hemocitómetro y la Countess II siempre obtuvo resultados muy próximos. Las mediciones fluorescentes son una gran herramienta para cuantificar el % de transfección y la eficacia de la transducción en nuestros experimentos. Los cubos de luz utilizados para detectar la fluorescencia son muy fáciles de cambiar cuando es necesario detectar más de dos fuentes de fluorescencia. El enfoque automático es muy eficaz y preciso con la opción de enfocar manualmente".
David Waynar,
Santa Cruz Biotechnology
Cubos de luz LED EVOS
El instrumento Countess 3 FL dispone de dos canales de fluorescencia opcionales, que detectarán los colores fluorescentes determinados por la inserción de cada uno de los cubos de luz. Con 14 cubos de luz intercambiables de los que elegir, el instrumento Countess 3 FL no está limitado a la detección de células que expresan GFP y RFP.
Suponga que está interesado en medir tanto la apoptosis como la viabilidad de las células de una población. Puede utilizar un indicador de apoptosis que mida la activación de la caspasa, como el reactivo de detección CellEvent Caspase-3/7 Green junto con el cubo de luz EVOS GFP 2.0. Además, utilice un tinte de viabilidad como la tinción de células muertas SYTOX Red con el cubo de luz EVOS Cy5 2.0 para medir las células muertas que han progresado más allá de la apoptosis. Esta combinación de tinción, junto con los dos cubos de luz EVOS, ofrece un método múltiplex rápido y sencillo para obtener datos sobre apoptosis y viabilidad.
Reactivos ReadyCount optimizados
La tinción de fluorescencia puede proporcionar datos abundantes sobre las células, incluso en muestras heterogéneas, pero puede resultar difícil de optimizar. Los reactivos Invitrogen ReadyCount son tinciones fluorescentes estables de sobremesa, que están preoptimizadas para su uso con los contadores de células automatizados Countess 3.
Tinción de células muertas ReadyCount Red
Este reactivo tiñe las células muertas y se puede detectar con un cubo de luz EVOS RFP 2.0 o Texas Red 2.0 .
Tinción nuclear ReadyCount Blue
Este reactivo tiñe los ácidos nucleicos y se puede detectar con un cubo de luz EVOS DAPI 2.0.
Para obtener una ilustración de la tinción de viabilidad verde/roja ReadyCount consulte Aplicaciones de recuento de fluorescencia más arriba.
Vídeos y demostraciones
Especificaciones
Especificaciones técnicas Tiempo de procesamiento: <30 segundos
Rango de concentración de la muestra: 1 x 10⁴–1 x 10⁷ células/ml
Rango de diámetro de las partículas: ~4–60 µm
Rango de diámetro de las células: ~4–60 µm
Volumen de muestra requerido: 10 μl
Unidad USB: 32 GB (compatible con FAT32, exFAT o NTSF)
Óptica: cámara de 5 megapíxeles, ampliación de la óptica 2.5X
Características físicas Dimensiones del instrumento:
9" (ancho) x 5½" (profundo) x 9" (alto); 228,6 mm (ancho) X 139,7 mm (profundo) x 228,6 mm (alto)
Peso: 17,6 kg; 8 lbs
Área de recuento
Área: 2,26 mm x 1,69 mm (3,82 mm²)
Graphic image depicting the area of a typical standard hemocytometer and the area counted by the Countess 3 Cell counter which is significantly larger
Incluido con este instrumento Unidad USB para almacenar y transferir datos al ordenador
Soporte de portaobjetos desechable Countess
Soporte de portaobjetos reutilizable Countess
Portaobjetos para la cámara de recuento de células Countess (cantidad: 50)
Cable de alimentación y 4 adaptadores de enchufe que se adaptan a la mayoría de los países
Tarjeta de referencia rápida (QRC)
Se vende por separado Portaobjetos reutilizable Countess
Módulo Wi-Fi USB de alta potencia (llave)
Portaobjetos de cámara de recuento de células Countess
Tinción azul de tripano
Solución de software Countess SAE
Portaobjetos estándar de recuento de células Countess 3
Información de pedido
N.° de Catálogo Nombre Tamaño Price (MXN) Cantidad
A49866 Each -
Se proporcionará un presupuesto personalizado después de seleccionar entre los siguientes elementos:
  • Countess Automated Cell Counter 3 FL
  • Portaobjetos reutilizable Countess 3 FL
  • Portaobjetos para la cámara de recuento de células Countess (cantidad: 50)
  • Portaobjetos para la cámara de recuento de células Countess (cantidad: 500)
  • Tinción azul de tripano Invitrogen (0,4 %)
  • Cubo de luz EVOS, GFP 2.0
  • Cubo de luz EVOS, RFP 2.0
  • Cubo de luz EVOS, DAPI 2.0
  • Tinción de viabilidad verde/roja ReadyCount
  • Garantía ampliada de intercambio rápido de 3 años
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.