Search
当社は、お客様の研究ニーズを満たす first-strand DNA 合成用のさまざまな高品質製品を提供しています。さまざまな逆転写酵素、フォーマット、プライマー、dNTP ソリューションからお客様のアプリケーションに最適な製品をお選びください。当社の Invitrogen SuperScript 逆転写酵素のプレミアムラインにより、どのようなタイプのテンプレート RNA でも、優れた cDNA 合成結果を得るために必要なすべてのものをご用意しています。
| 困難なテンプレートを含むすべての RNA に対応した優れた酵素 | よく使用される RNA テンプレート用の有用な酵素 | |
| Superscript IV 逆転写酵素 | M-MLV-逆転写酵素 | |
| 最適反応温度 | 50 ~ 55°C | 37°C |
| 反応時間 | 10 分 | 50 分 |
| cDNA の収率 | 優良 | 平均 |
| 感度 | 優良 | 平均 |
| 最大の cDNA 長 | 最長 12 kb | 最長 7 kb |
| 分解した RNA や阻害剤を含む RNA への対応力 | 高 | 低 |
| RNase H 活性の低下 | Yes | No |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 困難なテンプレートを含むすべての RNA に最適な選択肢 | よく使用される RNA テンプレート用の有用な選択肢 | |
| SuperScript IV First-Strand 合成システム | High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit | |
| 逆転写酵素 | SuperScript IV | MultiScribe MuLV |
| 最適反応温度 | 50 ~ 55°C | 37°C |
| 反応時間 | 10 分 | 50 分 |
| cDNA の収率 | 優良 | 平均 |
| 感度 | 優良 | 平均 |
| 最大の cDNA 長 | 最長 12 kb | 最長 7 kb |
| 分解した RNA や阻害剤を含む RNA への対応力 | 高 | 低 |
| RNase H 活性の低下 | Yes | No |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 全ての RNA テンプレートに対応する Superior master mix | 全ての RNA テンプレートに対応し、迅速かつ簡便に gDNA を除去できる優れたマスターミックス | よく使用されるRNAテンプレート用の価値ある選択肢 | |
| SuperScript IV VILO Master Mix | ezDNase 酵素を含む SuperScript IV VILO Master Mix | High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit | |
| 逆転写酵素 | SuperScript IV | SuperScript IV | MultiScribe MuLV |
| 最適反応温度 | 50°C | 50°C | 37°C |
| 反応時間 | 10 分 | 10 分 | 120 分 |
| 分解した RNA や阻害剤を含む RNA への対応力 | 高 | 高 | 低 |
| RNase H 活性の低下 | Yes | Yes | No |
| 含まれるプライマー | ランダムプライマーおよび oligo(dT)20 | ランダムプライマーおよび oligo(dT)20 | ランダムプライマー |
| gDNA 除去 | No | あり | No |
| フォーマット | すべての逆転写反応コンポーネントが混合済み | すべての逆転写反応コンポーネントが混合済み | 逆転写反応コンポーネントは個別チューブ入り |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 困難なテンプレートを含むすべての RNA に最適な選択肢 | 標準的用途用の価値ある選択肢 | |
| SuperScript IV ワンステップ RT-PCR システム | Platinum Taq DNA ポリメラーゼを含む SuperScript III ワンステップ RT-PCR システム | |
| 逆転写酵素 | SuperScript IV | SuperScript III |
| PCR 酵素 | Platinum SuperFi DNA DNA ポリメラーゼ | Platinum Taq DNA ポリメラーゼ |
| 最適反応温度 | 50 ~ 55°C | 55°C |
| 反応時間 | 10 分 | 30 分 |
| 感度 | 優良 | 平均 |
| 最大のターゲット長 | 13.8 kb | 4.5 kb |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 困難なテンプレートを含むすべての RNA に対応した優れた酵素 | よく使用される RNA テンプレート用の有用な酵素 | |
| Superscript IV 逆転写酵素 | M-MLV-逆転写酵素 | |
| 最適反応温度 | 50 ~ 55°C | 37°C |
| 反応時間 | 10 分 | 50 分 |
| cDNA の収率 | 優良 | 平均 |
| 感度 | 優良 | 平均 |
| 最大の cDNA 長 | 最長 12 kb | 最長 7 kb |
| 分解した RNA や阻害剤を含む RNA への対応力 | 高 | 低 |
| RNase H 活性の低下 | Yes | No |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 困難なテンプレートを含むすべての RNA に最適な選択肢 | よく使用される RNA テンプレート用の有用な選択肢 | |
| SuperScript IV First-Strand 合成システム | High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit | |
| 逆転写酵素 | SuperScript IV | MultiScribe MuLV |
| 最適反応温度 | 50 ~ 55°C | 37°C |
| 反応時間 | 10 分 | 50 分 |
| cDNA の収率 | 優良 | 平均 |
| 感度 | 優良 | 平均 |
| 最大の cDNA 長 | 最長 12 kb | 最長 7 kb |
| 分解した RNA や阻害剤を含む RNA への対応力 | 高 | 低 |
| RNase H 活性の低下 | Yes | No |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 全ての RNA テンプレートに対応する Superior master mix | 全ての RNA テンプレートに対応し、迅速かつ簡便に gDNA を除去できる優れたマスターミックス | よく使用されるRNAテンプレート用の価値ある選択肢 | |
| SuperScript IV VILO Master Mix | ezDNase 酵素を含む SuperScript IV VILO Master Mix | High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit | |
| 逆転写酵素 | SuperScript IV | SuperScript IV | MultiScribe MuLV |
| 最適反応温度 | 50°C | 50°C | 37°C |
| 反応時間 | 10 分 | 10 分 | 120 分 |
| 分解した RNA や阻害剤を含む RNA への対応力 | 高 | 高 | 低 |
| RNase H 活性の低下 | Yes | Yes | No |
| 含まれるプライマー | ランダムプライマーおよび oligo(dT)20 | ランダムプライマーおよび oligo(dT)20 | ランダムプライマー |
| gDNA 除去 | No | あり | No |
| フォーマット | すべての逆転写反応コンポーネントが混合済み | すべての逆転写反応コンポーネントが混合済み | 逆転写反応コンポーネントは個別チューブ入り |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 困難なテンプレートを含むすべての RNA に最適な選択肢 | 標準的用途用の価値ある選択肢 | |
| SuperScript IV ワンステップ RT-PCR システム | Platinum Taq DNA ポリメラーゼを含む SuperScript III ワンステップ RT-PCR システム | |
| 逆転写酵素 | SuperScript IV | SuperScript III |
| PCR 酵素 | Platinum SuperFi DNA DNA ポリメラーゼ | Platinum Taq DNA ポリメラーゼ |
| 最適反応温度 | 50 ~ 55°C | 55°C |
| 反応時間 | 10 分 | 30 分 |
| 感度 | 優良 | 平均 |
| 最大のターゲット長 | 13.8 kb | 4.5 kb |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら |
逆転写の基礎、cDNA 合成、酵素選択、トラブルシューティングのヒント、cDNA アプリケーションに関する学習リソースをレビューします。
当社の e-learning を視聴して、逆転写、PCR、クローニングなどの分子生物学のトピックスについて学べます。
artis、Cloning Bench モバイルアプリにより、科学コンテンツや有用なツールにアクセスできます。
厳格な品質基準でテストされたテーラーメイドパフォーマンスの製品はお客様のアッセイのニーズを満たします。
エンドポイント PCR および cDNA のアプリケーションについてのヒント、トラブルシューティング、リソースが見つかります。
カタログ番号または製品名で、マニュアル、プロトコル、製品安全データシート、製品に関する文献、証明書を探すことができます。
PCR 酵素やマスターミックスに関するご質問は、当社のテクニカルアプリケーション担当にメールまたは電話でお問い合わせください。