Neodym-Ingot, 99.1 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Neodym-Ingot, 99.1 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Neodym-Ingot, 99.1 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Neodym-Ingot, 99.1 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-00-8 | Nd | 144.24 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Katalognummer 000214.14
auch als 000214-14 bezeichnet
Preis (EUR)
136,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
136,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-00-8
IUPAC Nameneodymium
Molecular FormulaNd
InChI KeyQEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Nd]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Total Metal Impurities0.9% max.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Mineralöl verpackt
RUO – Research Use Only