Golddraht, 0,25 mm (0,01 in.) Durchmesser, 99,9 % (Metallbasis)
Golddraht, 0,25 mm (0,01 in.) Durchmesser, 99,9 % (Metallbasis)
Golddraht, 0,25 mm (0,01 in.) Durchmesser, 99,9 % (Metallbasis)
Thermo Scientific Chemicals

Golddraht, 0,25 mm (0,01 in.) Durchmesser, 99,9 % (Metallbasis)

CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 m
5 m
Katalognummer 000725.G5
auch als 000725-G5 bezeichnet
Preis (EUR)
1.362,00
Each
Menge:
5 m
Preis (EUR)
1.362,00
Each
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO– Nur für Forschungszwecke
Specifications
Hinweise zum Prozentgehalt(Metallbasis)
Prozentgehaltsbereich99.9% (metals basis)
CAS7440-57-5
ChEBICHEBI:30050
Chemischer Name oder MaterialGold wire
EINECS-Nummer231-165-9
IUPAC-NameGold
InChI-SchlüsselPCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
MDL-NummerMFCD00003436
SummenformelAu
Namenshinweis0.25 mm (0.01 in.) dia.
PubChem CID23985
Empfohlene LagerungUmgebungstemperaturen
SMILES[Au]
Synonymcolloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
TSCAYes
Molekulargewicht (g/mol)196.967
Reinheit (%)99.9%
Menge5 m
Unit SizeEach