Thalliumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thalliumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thalliumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Thalliumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
75 mm
150 mm
Katalognummer 000888.DO
auch als 000888-DO bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
150 mm
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-28-0
IUPAC Namethallium
Molecular FormulaTl
InChI KeyBKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Tl]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormRod, 12.7 mm diameter
Total Metal Impurities≤0.01%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only