Molybdänfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Molybdänfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Molybdänfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Molybdänfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

Ca. 5.8 g/150 x 150 mm
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
300 x 1200 mm
Katalognummer 010042.HZ
auch als 010042-HZ bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
300 x 1200 mm
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7439-98-7
IUPAC Namemolybdenum
Molecular FormulaMo
InChI KeyZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Mo]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Comment0.025mm thick
Total Metal Impurities0.05% max.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only