Palladiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Palladiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Palladiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Palladiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 cm
250 cm
1000 cm
Katalognummer 010279.CB
auch als 010279-CB bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
250 cm
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-05-3
IUPAC Namepalladium
Molecular FormulaPd
InChI KeyKDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Pd]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Total Metal Impurities0.1% max.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke