Zinkstab, 1.27 cm (0.5 in.) Durchmesser, 99.99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Zinkstab, 1.27 cm (0.5 in.) Durchmesser, 99.99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Zinkstab, 1.27 cm (0.5 in.) Durchmesser, 99.99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Zinkstab, 1.27 cm (0.5 in.) Durchmesser, 99.99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
30 cm
60 cm
90 cm
Katalognummer 010433.RS
auch als 010433-RS bezeichnet
Preis (EUR)
171,00
Each
Menge:
60 cm
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
171,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-66-6
IUPAC Namezinc
Molecular FormulaZn
InChI KeyHCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Zn]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White-silver
FormRod, 1.27cm (0.5in) diameter.
Assay from Supplier's CofA>99.99% (metals basis)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only