Zinkfolie, 1.6 mm (0.063 Zoll) Dicke, 15 x 15 cm (5.9 x 5.9 Zoll), 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Zinkfolie, 1.6 mm (0.063 Zoll) Dicke, 15 x 15 cm (5.9 x 5.9 Zoll), 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Zinkfolie, 1.6 mm (0.063 Zoll) Dicke, 15 x 15 cm (5.9 x 5.9 Zoll), 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Zinkfolie, 1.6 mm (0.063 Zoll) Dicke, 15 x 15 cm (5.9 x 5.9 Zoll), 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

Form: Ca. .255 g/15 x 15 cm
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Katalognummer 010438.KG
auch als 010438-KG bezeichnet
Preis (EUR)
45,60
Each
Menge:
1 Pc.
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
45,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-66-6
IUPAC Namezinc
Molecular FormulaZn
InChI KeyHCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Zn]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormFoil, 1.6mm (0.063in) thick, 15x15cm (5.9x5.9in)
Total Metal Impurities≤1.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only