Refractive Index1.460-1.4620 @ 20°C (UK sourced material only)
Appearance (Color)Clear
Color (APHA)≤40
Assay from Supplier's CofA≥98.5%
FormLiquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.