Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS38930-18-6
IUPAC Nametripotassium hexanitroiridiumtris(ylium)
Molecular FormulaIrK3N6O12
InChI KeyCCYKMZHCKSCCLX-UHFFFAOYSA-N
SMILES[K+].[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Ir+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Mehr anzeigen