Gold-Kugel, 0.8–6 mm (0.03–0.2 in.), Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Gold-Kugel, 0.8–6 mm (0.03–0.2 in.), Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Gold-Kugel, 0.8–6 mm (0.03–0.2 in.), Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Gold-Kugel, 0.8–6 mm (0.03–0.2 in.), Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer 011355.03
auch als 011355-03 bezeichnet
Preis (EUR)
300,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
300,00
Each
Specifications
Hinweise zum Prozentgehalt(Metallbasis)
CAS7440-57-5
ChEBICHEBI:30050
Chemischer Name oder MaterialGold shot
EINECS-Nummer231-165-9
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only