Indiumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Indiumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Indiumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Indiumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Katalognummer 011385.GH
auch als 011385-GH bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
100 x 100 mm
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Specifications
Hinweise zum Prozentgehalt(Metallbasis)
CAS7440-74-6
ChEBICHEBI:30430
Chemischer Name oder MaterialIndium foil
EINECS-Nummer231-180-0
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only