Indiumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, ≥99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Indiumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, ≥99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Indiumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, ≥99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Indiumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, ≥99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 cm
1 m
Katalognummer 011461.G1
auch als 011461-G1 bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
1 m
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-74-6
IUPAC Nameindium
Molecular FormulaIn
InChI KeyAPFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES[In]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Trace Metalsless than 0.002% trace metals impurities
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only