Silberdraht, 0,25 mm (0,01 in.) Durchmesser, Premion™ , 99,9985 % (Metallbasis)
Silberdraht, 0,25 mm (0,01 in.) Durchmesser, Premion™ , 99,9985 % (Metallbasis)
Silberdraht, 0,25 mm (0,01 in.) Durchmesser, Premion™ , 99,9985 % (Metallbasis)
Thermo Scientific™

Silberdraht, 0,25 mm (0,01 in.) Durchmesser, Premion™ , 99,9985 % (Metallbasis)

Form: ca. 0,51 g/m³ | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 m
25 m
Katalognummer 011468.G5
auch als 011468-G5 bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
5 m
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-22-4
IUPAC Namesilver
Molecular FormulaAg
InChI KeyBQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Ag]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (unspecified)≥99.9985% (metals basis)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO– Nur für Forschungszwecke