Rhodium foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.8% (metals basis)
Rhodium foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.8% (metals basis)
Rhodium foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.8% (metals basis)
Thermo Scientific Chemicals

Rhodium foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.8% (metals basis)

CAS: 7440-16-6
Have Questions?
KatalognummerMenge
011521.FF
auch als 011521-FF bezeichnet
25 x 25 mm
Katalognummer 011521.FF
auch als 011521-FF bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
25 x 25 mm
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Specifications
CAS7440-16-6
Reinheit (%)99.8%
Menge25 x 25 mm
Unit SizeEach

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.