Silberfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, hart, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Silberfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, hart, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Silberfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, hart, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Silberfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, hart, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

Form: Ca. 6.6 g/50 x 50 mm; Härte: wie gewalzt
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Katalognummer 012125.FI
auch als 012125-FI bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
50 x 50 mm
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-22-4
IUPAC Namesilver
Molecular FormulaAg
InChI KeyBQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Ag]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormFoil, 0.25 mm (0.01 in.) thick
Total Metal Impurities≤0.05%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only