Platindraht, 0.0508 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Platindraht, 0.0508 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Platindraht, 0.0508 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Platindraht, 0.0508 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Platindraht, 0.0508 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 m
5 m
25 m
Katalognummer 013479.G5
auch als 013479-G5 bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
5 m
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-06-4
IUPAC Nameplatinum
Molecular FormulaPt
InChI KeyBASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Pt]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Total Metal Impurities≤0.05%
FormWire, 0.0508 mm (0.002 in) diameter
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only