Phosphor, Plasma-Standardlösung, Specpure™, P 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Phosphor, Plasma-Standardlösung, Specpure™, P 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals

P in 5% HNO3
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Katalognummer 013862.AD
auch als 013862-AD bezeichnet
Preis (EUR)
51,60
Each
Menge:
50 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
51,60
Each
Specifications
Chemischer Name oder MaterialPhosphorus plasma standard solution
FarbeFarblos
DOT-InformationenTransportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
EINECS-Nummer231-714-2
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H290-H314-H335
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only