Kalium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Kalium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Kalium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Thermo Scientific Chemicals

Kalium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™

CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Katalognummer 013866.AP
auch als 013866-AP bezeichnet
Preis (EUR)
204,00
Each
Menge:
500 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
204,00
Each
Specifications
CAS7757-79-1
CAS7732-18-5
ChEBICHEBI:63043
Chemischer Name oder MaterialPotassium
FarbeFarblos
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only