Eisen, Standardlösung auf Ölbasis, Specpure™, Fe 1000 μg/g., Thermo Scientific Chemicals
Eisen, Standardlösung auf Ölbasis, Specpure™, Fe 1000 μg/g., Thermo Scientific Chemicals
Eisen, Standardlösung auf Ölbasis, Specpure™, Fe 1000 μg/g., Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Eisen, Standardlösung auf Ölbasis, Specpure™, Fe 1000 μg/g., Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
014220.18
auch als 014220-18 bezeichnet
50 g
Katalognummer 014220.18
auch als 014220-18 bezeichnet
Preis (EUR)
97,10
Each
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
97,10
Each
Specifications
Chemischer Name oder MaterialIron Oil based standard solution
Gesundheitsgefahr 1H304
Gesundheitsgefahr 3P301+P310-P331-P501c
MDL-NummerMFCD00010999
NamenshinweisFe 1000μg/g
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke